  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • MSH3 Antibodies
          Proteintech
          MSH3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (1J23)
          View all (17) MSH3 antibodies
          Tech Support
          Cite MSH3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (1J23)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (4)
          MSH3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          MSH3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          MSH3 Antibody (82845-3-RR) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed U2OS cells using MSH3 antibody (82845-3-RR, Clone: 1J23) at dilution of 1:1500 and Multi-rAb CoraLite ® Plus 488-Goat Anti-Rabbit Recombinant Secondary Antibody (H+L) (RGAR002), CL594-phalloidin (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MSH3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MSH3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MSH3 Antibody in Western Blot (WB)
          MSH3 Antibody in Surface plasmon resonance (SPR)
          MSH3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (1J23)
          Product Details
          82845-3-RR
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:5,000-1:50,000
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:750-1:3,000
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Surface plasmon resonance (SPR)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1J23
          Immunogen
          MSH3 fusion protein Ag18060
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • CoraLite Plus 488
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MSRRKPASGG LAASSSAPAR QAVLSRFFQS TGSLKSTSSS TGAADQVDPG AAAAAAAAAA TAPPAPPAPA FPPQLPPHIA TEIDRRKKRP LENDGPVKKK VKKVQQKEGG SDLGMSGNSE PKKCLRTRNV SKSLEKLKEF CCDSALPQSR VQTESLQERF AVLPKCTDFD DISLLHAKNA VSSEDSKRQI NQKDTTLFDL SQFGSSNTSH ENLQKTASKS ANKRSKSIYT PLELQYIEMK QQHKDAVLCV ECGYKYRFFG EDAEIAAREL NIYCHLDHNF MTASIPTHRL FVHVRRLVAK GYKVGVVKQT ETAALKAIGD NRSSLFSRKL TALYTKSTLI GEDVNPLIKL
          Target Information
          Component of the post-replicative DNA mismatch repair system (MMR). Heterodimerizes with MSH2 to form MutS beta which binds to DNA mismatches thereby initiating DNA repair. When bound, the MutS beta heterodimer bends the DNA helix and shields approximately 20 base pairs. MutS beta recognizes large insertion-deletion loops (IDL) up to 13 nucleotides long. After mismatch binding, forms a ternary complex with the MutL alpha heterodimer, which is thought to be responsible for directing the downstream MMR events, including strand discrimination, excision, and resynthesis.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Divergent upstream protein; DNA mismatch repair protein Msh3; DUP; epididymis secretory sperm binding protein; hMSH3; Mismatch repair protein 1; MRP1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: DUC1; DUG; DUP; FAP4; MRP1; MSH3
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P20585
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4437, (Rat) 499505
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding DNA binding double-stranded DNA binding single-stranded DNA binding protein binding ATP binding enzyme binding mismatched DNA binding guanine/thymine mispair binding dinucleotide insertion or deletion binding single guanine insertion binding dinucleotide repeat insertion binding oxidized purine DNA binding protein homodimerization activity ATP-dependent DNA damage sensor activity Y-form DNA binding heteroduplex DNA loop binding double-strand/single-strand DNA junction binding molecular_function damaged DNA binding DNA-dependent ATPase activity centromeric DNA binding DNA metabolism protein
          Process(es)
          DNA repair mismatch repair mitotic recombination cellular response to DNA damage stimulus somatic recombination of immunoglobulin gene segments maintenance of DNA repeat elements negative regulation of DNA recombination meiotic mismatch repair reciprocal meiotic recombination biological_process somatic hypermutation of immunoglobulin genes positive regulation of helicase activity
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline