  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Cathelicidin Antibodies
          Proteintech
          CAMP Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230157B4)
          View all (21) Cathelicidin antibodies
          Tech Support
          Cite CAMP Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230157B4)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          CAMP Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          CAMP Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          CAMP Antibody (82940-1-RR) in WB
          Mouse lung tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 82940-1-RR (CAMP antibody) at dilution of 1:5,000 incubated at room temperature for 1.5 hours. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CAMP Antibody in Western Blot (WB)
          CAMP Antibody in Western Blot (WB)
          CAMP Antibody in Surface plasmon resonance (SPR)
          CAMP Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230157B4)
          Product Details
          82940-1-RR
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000-1:10,000
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Surface plasmon resonance (SPR)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          CHO cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          230157B4
          Immunogen
          CAMP fusion protein Ag2622
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • CoraLite Plus 750
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MKTQRDGHSL GRWSLVLLLL GLVMPLAIIA QVLSYKEAVL RAIDGINQRS SDANLYRLLD LDPRPTMDGD PDTPKPVSFT VKETVCPRTT QQSPEDCDFK KDGLVKRCMG TVTLNQARGS FDISCDKDNK RFALLGDFFR KSKEKIGKEF KRIVQRIKDF LRNLVPRTES
          Target Information
          Cathelicidin is an epithelial-derived antimicrobial protein found in specific granules of polymorphonuclear leukocytes of bone marrow, testis and neutrophils. Cathelicidins are one family of antimicrobial peptides characterized by conserved pro-peptide sequences that have been identified in epithelial tissues and some myeloid cells of humans and animals. LL-37/hCAP-18 is the only Cathelicidin found in humans and is expressed in inflammatory and epithelial cells. The presence of these molecules is essential for defense against invasive bacterial infection in skin. Besides their direct antimicrobial function, Cathelicidins have multiple roles in mediating innate and adaptive immunity, such as endotoxin neutralizing, angiogenesis, wound healing and promoting neutrophil chemotaxis and mast cell recruitment. Cathelicidin antimicrobial peptides qualify as prototypes of innovative drugs that may be used to treat infection and/or modulate the immune response.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 18 kDa cationic antimicrobial protein; CAMP; CAP-18; Cathelicidin antimicrobial peptide; Cathelin-like protein; cathelin-related antimicrobial peptide; CLP; epididymis secretory sperm binding protein; hCAP-18; hCAP18
          View more View less
          Gene Aliases: CAMP; CAP-18; CAP18; Cnlp; CRAMP; FALL-39; FALL39; HSD26; LL37; MCLP
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P49913, (Mouse) P51437
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 820, (Mouse) 12796
          View more View less
          Function(s)
          lipopolysaccharide binding protein binding antimicrobial response protein
          Process(es)
          response to yeast innate immune response in mucosa immune system process prostaglandin production involved in inflammatory response chronic inflammatory response positive regulation of antimicrobial humoral response defense response positive regulation of cell proliferation response to glucose leukotriene biosynthetic process antibacterial humoral response antifungal humoral response cytolysis positive regulation of granulocyte macrophage colony-stimulating factor production positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of insulin secretion involved in cellular response to glucose stimulus modification of morphology or physiology of other organism neutrophil activation defense response to bacterium negative regulation of apoptotic process innate immune response positive regulation of angiogenesis defense response to Gram-negative bacterium defense response to Gram-positive bacterium cytolysis by host of symbiont cells killing by host of symbiont cells antimicrobial humoral immune response mediated by antimicrobial peptide cellular response to lipopolysaccharide cellular response to peptidoglycan cellular response to interleukin-1 cellular response to interleukin-6 cellular response to tumor necrosis factor cellular response to exogenous dsRNA positive regulation of monocyte chemotactic protein-1 production positive regulation of macrophage inflammatory protein 1 alpha production dentinogenesis cellular response to butyrate amyloid fibril formation positive regulation of protein phosphorylation negative regulation of growth of symbiont in host negative regulation of growth of symbiont on or near host surface
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline