  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • STK39 Antibodies
          Proteintech
          STK39 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230382G9)
          View all (37) STK39 antibodies
          Tech Support
          Cite STK39 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230382G9)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          STK39 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          STK39 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          STK39 Antibody (83081-2-RR) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed NIH/3T3 cells using STK39 antibody (83081-2-RR, Clone: 230382G9) at dilution of 1:500 and CoraLite®488-Conjugated Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (SA00013-2). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          STK39 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          STK39 Antibody in Western Blot (WB)
          STK39 Antibody in Surface plasmon resonance (SPR)
          STK39 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230382G9)
          Product Details
          83081-2-RR
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000-1:10,000
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:500
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Surface plasmon resonance (SPR)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          230382G9
          Immunogen
          STK39 fusion protein Ag34503
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • CoraLite Plus 488
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: GKAAFSQEKS RRVKEENPEI AVSASTIPEQ IQSLSVHDSQ GPPNANEDYR EASSCAVNLV
          Target Information
          STK39 (STLK3) is involved in the cellular stress response pathway. STK39 is activated in response to hypotonic stress leading to phosphorylation of several cation-chloride-coupled co-transporters. STK39 activates the p38 MAP kinase pathway and its interaction with p38 decreases during cellular stress. STK39 acts as an intermediate in the response to cellular stress. STK39 is also an independent risk factor for hypertension in men and its intragenic SNPs can interact and function in the control of blood pressure.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: DCHT; DKFZp686K05124; Pancreatic serine/threonine-protein kinase; proline-alanine-rich STE20-related kinase; PS/TK; PSTK1; serine threonine kinase 39 (STE20/SPS1 homolog, yeast); serine-threonine kinase; serine/threonine kinase homolog; Serine/threonine-protein kinase 39; small intestine SPAK-like kinase; Ste-20 related kinase; Ste-20-related kinase; Ste20-like protein kinase; STE20/SPS1 homolog; STE20/SPS1-related proline-alanine-rich protein kinase
          View more View less
          Gene Aliases: DCHT; PASK; SPAK; STK39
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9UEW8, (Rat) O88506
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 27347, (Rat) 54348
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity potassium channel inhibitor activity protein kinase binding ion channel binding ion channel regulator activity protein serine kinase activity transporter activator activity transporter inhibitor activity receptor signaling protein serine/threonine kinase activity
          Process(es)
          response to dietary excess protein phosphorylation cell volume homeostasis inflammatory response signal transduction regulation of blood pressure positive regulation of T cell chemotaxis peptidyl-serine phosphorylation peptidyl-threonine phosphorylation cellular chloride ion homeostasis negative regulation of transmembrane transport intracellular signal transduction sodium ion transmembrane transport cellular response to potassium ion maintenance of lens transparency chemokine (C-X-C motif) ligand 12 signaling pathway macrophage activation positive regulation of potassium ion transport protein autophosphorylation regulation of inflammatory response ion homeostasis renal sodium ion absorption cellular hyperosmotic response cellular hypotonic response potassium ion transmembrane transport negative regulation of pancreatic juice secretion positive regulation of p38MAPK cascade negative regulation of potassium ion transmembrane transport negative regulation of sodium ion transmembrane transport positive regulation of potassium ion import positive regulation of sodium ion import across plasma membrane response to aldosterone regulation of cation transmembrane transport cellular response to chemokine negative regulation of protein phosphorylation signal transduction by protein phosphorylation negative regulation of potassium ion transmembrane transporter activity regulation of ion homeostasis negative regulation of rubidium ion transport negative regulation of rubidium ion transmembrane transporter activity
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline