  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          Disclaimer
          • Primary Antibodies ›
          • SLC12A8 Antibodies
          Proteintech
          SLC12A8 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240082B11)
          Tech Support
          Cite SLC12A8 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240082B11)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (4)
          SLC12A8 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          SLC12A8 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          SLC12A8 Antibody (83225-2-RR) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed U2OS cells using SLC12A8 antibody (83225-2-RR, Clone: 240082B11) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (SA00013-2), CL594-Phalloidin (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          SLC12A8 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SLC12A8 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          SLC12A8 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          SLC12A8 Antibody in Surface plasmon resonance (SPR)
          SLC12A8 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240082B11)
          Product Details
          83225-2-RR
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:50-1:500
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:200-1:800
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          0.25 µg/10^6 cells in a 100 µL suspension
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Surface plasmon resonance (SPR)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          240082B11
          Immunogen
          SLC12A8 fusion protein Ag34354
          View immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • CoraLite Plus 488
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MCSCSLTPVP EPVLREGAEG LHCSEHLLLE KAPSYGSEGP AQRVLEGTLL EFTKDMDQLL QLTRKLESSQ PRQGEGNRTP ESQKRKSKKA TKQTLQDSFL LDLKSPPSFP VEISDRLPAA SWEGQESCWN KQTSKSEGTQ PEGTYGEQLV PELCNQSESS GEDFFLKSRL QEQDVWRRST SFYTHM
          Target Information
          SLC12A8 is a cation/chloride cotransporter that may play a role in the control of keratinocyte proliferation.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Cation-chloride cotransporter 9; solute carrier family 12 (sodium/potassium/chloride transporters), member 8; Solute carrier family 12 member 8
          View more View less
          Gene Aliases: CCC9; SLC12A8
          View more View less
          UniProt ID: (Human) A0AV02
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 84561
          View more View less
          Function(s)
          symporter activity secondary carrier transporter
          Process(es)
          potassium ion transport transmembrane transport
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0