    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • APC10 Antibodies
          Proteintech
          ANAPC10 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240492E7)
          View all (16) APC10 antibodies
          Tech Support
          Cite ANAPC10 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240492E7)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          ANAPC10 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ANAPC10 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          ANAPC10 Antibody (83570-4-RR) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HeLa cells using ANAPC10 antibody (83570-4-RR, Clone: 240492E7) at dilution of 1:250 and CoraLite®488-Conjugated Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (SA00013-2), CL594-Phalloidin (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          ANAPC10 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ANAPC10 Antibody in Surface plasmon resonance (SPR)
          ANAPC10 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240492E7)
          Product Details
          83570-4-RR
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:125-1:500
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Surface plasmon resonance (SPR)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          240492E7
          Immunogen
          ANAPC10 fusion protein Ag8487
          View immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • CoraLite Plus 488
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MTTPNKTPPG ADPKQLERTG TVREIGSQAV WSLSSCKPGF GVDQLRDDNL ETYWQSDGSQ PHLVNIQFRR KTTVKTLCIY ADYKSDESYT PSKISVRVGN NFHNLQEIRQ LELVEPSGWI HVPLTDNHKK PTRTFMIQIA VLANHQNGRD THMRQIKIYT PVEESSIGKF PRCTTIDFMM YRSIR
          Target Information
          Cell cycle regulated protein ubiquitination and degradation within subcellular domains is thought to be essential for the normal progression of mitosis. APC10 is a highly conserved component of the anaphase promoting complex/cyclosome (APC/C), a cell cycle-regulated E3 ubiquitin ligase that controls progression through mitosis and the G1 phase of the cell cycle. APC/C is responsible for degrading anaphase inhibitors, mitotic cyclins, and spindle-associated proteins ensuring that events of mitosis take place in proper sequence. The individual APC/C components mRNA and protein levels are expressed at approximately the same levels in most tissues and cell lines, suggesting that they perform their functions as part of a complex. It has been suggested that APC10 plays a role to regulate the binding of specific substrates to the APC/C complex, similar to that of coactivators.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Anaphase-promoting complex subunit 10; APC10; Cyclosome subunit 10; DKFZp564L0562
          View more View less
          Gene Aliases: ANAPC10; APC10; DOC1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9UM13
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 10393
          View more View less
          Function(s)
          protein binding
          Process(es)
          regulation of mitotic cell cycle protein ubiquitination anaphase-promoting complex-dependent catabolic process cell division regulation of meiotic cell cycle protein K48-linked ubiquitination protein K11-linked ubiquitination protein branched polyubiquitination
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline