  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • RAP1A Antibodies
          Proteintech
          RAP1A Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240438G5)
          View all (11) RAP1A antibodies
          Tech Support
          Cite RAP1A Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240438G5)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          RAP1A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          RAP1A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          RAP1A Antibody (83708-1-RR) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed NIH/3T3 cells using RAP1A antibody (83708-1-RR, Clone: 240438G5) at dilution of 1:250 and CoraLite®488-Conjugated Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (SA00013-1). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          RAP1A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RAP1A Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          RAP1A Antibody in Surface plasmon resonance (SPR)
          RAP1A Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240438G5)
          Product Details
          83708-1-RR
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:125-1:500
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          0.25 µg/10^6 cells in a 100 µL suspension
          -
          ELISA (ELISA)
          Assay-dependent
          -
          Surface plasmon resonance (SPR)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          240438G5
          Immunogen
          RAP1A fusion protein Ag9488
          View immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • CoraLite Plus 488
          • Request custom conjugation
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol
          Contains
          0.02% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MREYKLVVLG SGGVGKSALT VQFVQGIFVE KYDPTIEDSY RKQVEVDCQQ CMLEILDTAG TEQFTAMRDL YMKNGQGFAL VYSITAQSTF NDLQDLREQI LRVKDTEDVP MILVGNKCDL EDERVVGKEQ GQNLARQWCN CAFLESSAKS KINVNEIFYD LVRQINRKTP VEKKKPKKKS CLLL
          Target Information
          The product of this gene belongs to the family of RAS-related proteins. These proteins share approximately 50% amino acid identity with the classical RAS proteins and have numerous structural features in common. The most striking difference between RAP proteins and RAS proteins resides in their 61st amino acid: glutamine in RAS is replaced by threonine in RAP proteins. The product of this gene counteracts the mitogenic function of RAS because it can interact with RAS GAPs and RAF in a competitive manner. Two transcript variants encoding the same protein have been identified for this gene.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: C21KG; G-22K; GTP-binding protein smg p21A; GTP-binding protein SMG-P21A; Ras-related protein Krev-1; Ras-related protein Rap-1A; small GTP binding protein; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AI848598; C21KG; G-22K; KREV-1; KREV1; RAP1; RAP1A; SMGP21
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P62834, (Mouse) P62835
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5906, (Mouse) 109905
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding GTPase activity obsolete small monomeric GTPase activity guanyl-nucleotide exchange factor activity protein binding GTP binding hydrolase activity GDP binding small GTPase binding macromolecular complex binding protein transporter activity Ras GTPase binding Rap guanyl-nucleotide exchange factor activity protein complex binding small GTPase
          Process(es)
          signal transduction small GTPase mediated signal transduction nervous system development response to carbohydrate positive regulation of neuron projection development synaptic vesicle exocytosis Rap protein signal transduction negative regulation of collagen biosynthetic process nerve growth factor signaling pathway positive regulation of GTPase activity positive regulation of protein kinase activity positive regulation of glucose import positive regulation of phagocytosis positive regulation of Fc receptor mediated stimulatory signaling pathway establishment of endothelial barrier positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to cAMP protein localization to plasma membrane response to antineoplastic agent liver regeneration regulation of neurotransmitter receptor localization to postsynaptic specialization membrane regulation of cell junction assembly cellular response to forskolin cellular response to nerve growth factor stimulus negative regulation of synaptic vesicle exocytosis positive regulation of vasculogenesis protein transport
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline