  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • alpha Actinin 2 Antibodies
          NeoBiotechnologies
          Sarcomeric Actinin Alpha 2/ACTN2 Monoclonal Antibody (ACTN2, 3293)
          View all (38) alpha Actinin 2 antibodies
          Tech Support
          Cite Sarcomeric Actinin Alpha 2/ACTN2 Monoclonal Antibody (ACTN2, 3293)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (6)
          Sarcomeric Actinin Alpha 2/ACTN2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Sarcomeric Actinin Alpha 2/ACTN2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 6
          Sarcomeric Actinin Alpha 2/ACTN2 Antibody (88-MSM3-P0) in IHC (P)
          Immunohistochemistry (Paraffin) analysis performed in formalin fixed, paraffin-embedded human skeletal muscle using Sarcomeric Actinin Alpha 2, ACTN2 Monoclonal Antibody (Product # 88-MSM3-P1). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Sarcomeric Actinin Alpha 2/ACTN2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Sarcomeric Actinin Alpha 2/ACTN2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Sarcomeric Actinin Alpha 2/ACTN2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Sarcomeric Actinin Alpha 2/ACTN2 Antibody in Western Blot (WB)
          Sarcomeric Actinin Alpha 2/ACTN2 Antibody in Peptide array (ARRAY)
          Sarcomeric Actinin Alpha 2/ACTN2 Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          Sarcomeric Actinin Alpha 2/ACTN2 Monoclonal Antibody (ACTN2, 3293)
          Product Details
          88-MSM3-P0
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1-2 µg/mL
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1-2 µg/mL
          -
          Peptide Array (Array)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          ACTN2, 3293
          Immunogen
          A recombinant fragment (aa557-692) of human ACTN2 protein
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          20 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Immunohistochemistry (PFA fixed): incubate antibody for 30 min RT. Staining of formalin-fixed tissues requires heating tissue sections in 10mM Tris with 1mM EDTA, pH 9.0, for 45 min at 95 degrees C followed by cooling at RT for 20 minutes.
          Target Information
          Alpha actinins belong to the spectrin gene superfamily which represents a diverse group of cytoskeletal proteins, including the alpha and beta spectrins and dystrophins. Alpha actinin is an actin-binding protein with multiple roles in different cell types. In nonmuscle cells, the cytoskeletal isoform is found along microfilament bundles and adherens-type junctions, where it i involved in binding actin to the membrane. In contrast, skeletal, cardiac, and smooth muscle isoforms are localized to the Z-disc and analogous dense bodies, where they help anchor the myofibrillar actin filaments.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: alpha-actinin skeletal muscle; Alpha-actinin skeletal muscle isoform 2; Alpha-actinin-2; F-actin cross-linking protein; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ACTN2; CMD1AA; CMH23; CMYO8; CMYP8; MPD6; MYOCOZ
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P35609
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 88
          View more View less
          Function(s)
          transcription coactivator activity actin binding integrin binding calcium ion binding protein binding phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate binding cytoskeletal protein binding structural constituent of muscle protein domain specific binding LIM domain binding titin binding identical protein binding ion channel binding metal ion binding actin filament binding FATZ binding titin Z domain binding structural constituent of postsynaptic actin cytoskeleton channel activator activity
          Process(es)
          cell adhesion microspike assembly actin cytoskeleton organization regulation of membrane potential regulation of apoptotic process negative regulation of potassium ion transport positive regulation of potassium ion transport sarcomere organization positive regulation of transcription, DNA-templated focal adhesion assembly anatomical structure formation involved in morphogenesis actin filament uncapping muscle cell development cardiac muscle cell development protein localization to plasma membrane phospholipase C-activating angiotensin-activated signaling pathway postsynaptic actin cytoskeleton organization negative regulation of protein localization to cell surface positive regulation of endocytic recycling
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline