  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • MiTF Antibodies
          Active Motif
          MITF Recombinant Mouse Monoclonal Antibody, AbFlex®
          View all (38) MiTF antibodies
          Tech Support
          Cite MITF Recombinant Mouse Monoclonal Antibody, AbFlex®
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          MITF Antibody in ChIP-Sequencing (ChIP-Seq)
          Group 53 Created with Sketch.
          MITF Antibody in ChIP-Sequencing (ChIP-Seq)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          MITF Antibody (91202) in ChIP-Seq
          AbFlex® MITF antibody (rAb) tested by ChIP-Seq. Chromatin immunoprecipitation (ChIP) was performed using the ChIP-IT® High Sensitivity Kit (Cat. No. 53040) with 30 µg of chromatin from SK-MEL-30 human melanoma cells and 4 µg MITF antibody. ChIP DNA was sequenced on the Illumina HiSeq and 9.1 million sequence tags were mapped to identify MITF binding sites. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MITF Antibody in ChIP-Sequencing (ChIP-Seq)
          MITF Recombinant Mouse Monoclonal Antibody, AbFlex®
          Product Details
          91202
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          ChIP-sequencing (ChIP-Seq)
          4 µg
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Expression System
          HEK293 cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          This antibody was raised against an N-terminal fragment of human MITF (Micropthalmia Transcription Factor).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          10 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          140mM HEPES/32mM sodium acetate, pH 7.5, with 30% glycerol, 70mM NaCl
          Contains
          0.035% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          91201 is the Active Motif part number.
          Target Information
          Mi is a basic helix-loop-helix-leucine zipper (b-HLH-ZIP) transcription factor implicated in pigmentation, mast cells and bone development. The mutation of Mi causes Waardenburg Syndrome type II in humans. In mice, a profound loss of pigmented cells in the skin eye and inner ear results, as well as osteopetrosis and defects in natural killer and mast cells. There are two known isoforms of Mi differing by 66 amino acids at the NH2 terminus. Shorter forms are expressed in melanocytes and run as two bands at 52 kDa and 56 kDa, while the longer Mi form runs as a cluster of bands at 60-70 kDa in osteoclasts and in B16 melonoma cells (but not other melanoma cell lines), as well as mast cells and heart.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: bHLHe32; Class E basic helix-loop-helix protein 32; melanogenesis associated transcription factor; microphtalmia-associated transcription factor; microphthalmia; Microphthalmia-associated transcription factor; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: BHLHE32; CMM8; COMMAD; MI; MITF; MITF-A; WS2; WS2A
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O75030
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4286
          View more View less
          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding protein dimerization activity E-box binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of gene expression positive regulation of gene expression Wnt signaling pathway cell differentiation osteoclast differentiation melanocyte differentiation negative regulation of cell migration regulation of cell proliferation camera-type eye development negative regulation of apoptotic process pigmentation cell fate commitment regulation of osteoclast differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter bone remodeling protein-containing complex assembly melanocyte apoptotic process positive regulation of DNA-templated transcription, initiation regulation of RNA biosynthetic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-5wn4c:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline