  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TWIST1 Antibodies
          Active Motif
          TWIST Recombinant Mouse Monoclonal Antibody, AbFlex®
          View all (36) TWIST1 antibodies
          Tech Support
          Cite TWIST Recombinant Mouse Monoclonal Antibody, AbFlex®
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          TWIST Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          TWIST Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          TWIST Antibody (91324ACTMOTIF) in WB
          AbFlex TWIST Antibody (rAb) tested by Western blot 50 µg of SH-SY5Y nuclear extract was run on SDS-PAGE and probed with antibody at 2 µg/mL. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          TWIST Antibody in Western Blot (WB)
          TWIST Antibody in ChIP-Sequencing (ChIP-Seq)
          TWIST Recombinant Mouse Monoclonal Antibody, AbFlex®
          Product Details
          91324ACTMOTIF
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          2-4 µg/mL
          -
          ChIP assay (ChIP)
          4 µg
          -
          ChIP-sequencing (ChIP-Seq)
          4 µg
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Expression System
          HEK293 cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          This antibody was raised against a recombinant protein corresponding to full length mouse TWIST1 (twist homolog 1 (Drosophila)).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          10 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          140mM HEPES/32mM sodium acetate, pH 7.5, with 30% glycerol, 70mM NaCl
          Contains
          0.035% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          TWIST1 acts as a transcriptional regulator. It inhibits myogensis by sequestering E proteins, inhibiting trans-activation by MEF2, and inhibiting DNA-binding by MYOD1 through physical interaction. TWIST1 also represses proinflammatory cytokines such as TNFA and IL1B. TWIST also regulates cranial suture patterning and fusion and gene expression differentially depending on dimer composition. Mutations in the gene are implicated in Saethre-Chotzen syndrome, a disease characterized by coronal synostosis, brachycephaly, low front hairline, facial asymmetry, hypertelorism, broad halluces, and clinodactyly.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: B-HLH DNA binding protein; bHLHa38; charlie chaplin; Class A basic helix-loop-helix protein 38; H-twist; M-twist; p ACS3; Pluridigite; polydactyly EMS; Skam10Jus; twist basic helix-loop-helix transcription factor 1; twist gene homolog 1; twist homolog 1; TWIST homolog of drosophila; Twist-related protein 1
          View more View less
          Gene Aliases: AA960487; ACS3; BHLHA38; BPES2; BPES3; CRS; CRS1; CSO; M-Twist; Pde; pdt; SCS; Ska10; Ska; SWCOS; TWIST; TWIST1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q15672, (Mouse) P26687
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 7291, (Mouse) 22160
          View more View less
          Function(s)
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding core promoter proximal region sequence-specific DNA binding bacterial-type RNA polymerase transcriptional repressor activity, sequence-specific DNA binding transcription cofactor binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding protein domain specific binding identical protein binding protein homodimerization activity histone deacetylase binding bHLH transcription factor binding protein dimerization activity E-box binding DNA-binding transcription factor binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding transcription factor binding protein heterodimerization activity basic helix-loop-helix transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter ossification osteoblast differentiation in utero embryonic development neuron migration neural tube closure aortic valve morphogenesis mitral valve morphogenesis endocardial cushion morphogenesis cardiac neural crest cell migration involved in outflow tract morphogenesis regulation of transcription from RNA polymerase II promoter muscle organ development positive regulation of gene expression positive regulation of epithelial to mesenchymal transition negative regulation of macrophage cytokine production cell differentiation embryonic limb morphogenesis positive regulation of cell migration regulation of bone mineralization positive regulation of fatty acid beta-oxidation developmental process negative regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of tumor necrosis factor production embryonic forelimb morphogenesis embryonic hindlimb morphogenesis hindlimb morphogenesis negative regulation of peroxisome proliferator activated receptor signaling pathway outer ear morphogenesis embryonic digit morphogenesis negative regulation of apoptotic process negative regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator negative regulation of cell differentiation negative regulation of osteoblast differentiation positive regulation of angiogenesis negative regulation of striated muscle tissue development negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter rhythmic process negative regulation of skeletal muscle tissue development embryonic cranial skeleton morphogenesis embryonic skeletal system morphogenesis stem cell differentiation negative regulation of protein kinase B signaling cranial suture morphogenesis embryonic camera-type eye formation eyelid development in camera-type eye cardiac neural crest cell development involved in outflow tract morphogenesis cellular response to hypoxia positive regulation of monocyte chemotactic protein-1 production energy homeostasis negative regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of DNA-templated transcription, initiation positive regulation of cell motility negative regulation of cellular senescence negative regulation of double-strand break repair cell proliferation involved in heart valve development positive regulation of endocardial cushion to mesenchymal transition involved in heart valve formation transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated transcription from RNA polymerase II promoter multicellular organism development negative regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling negative regulation of histone phosphorylation negative regulation of histone acetylation negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity negative regulation of molecular function positive regulation of epithelial cell proliferation negative regulation of oxidative phosphorylation uncoupler activity positive regulation of transcription regulatory region DNA binding positive regulation of interleukin-6 secretion
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline