  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • EBAG9 Antibodies
          NeoBiotechnologies
          RCAS1/Estrogen Receptor Binding Site Associated, Antigen 9 Monoclonal Antibody (CPTC-EBAG9-2)
          View all (23) EBAG9 antibodies
          Tech Support
          Cite RCAS1/Estrogen Receptor Binding Site Associated, Antigen 9 Monoclonal Antibody (CPTC-EBAG9-2)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          RCAS1/Estrogen Receptor Binding Site Associated, Antigen 9 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          RCAS1/Estrogen Receptor Binding Site Associated, Antigen 9 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          RCAS1/Estrogen Receptor Binding Site Associated, Antigen 9 Antibody (9166-MSM2-P0) in IHC (P)
          Immunohistochemistry (Paraffin) analysis performed in formalin fixed, paraffin-embedded human tonsil using RCAS1, Estrogen Receptor Binding Site Associated, Antigen 9 Monoclonal Antibody (Product # 9166-MSM2-P1). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          RCAS1/Estrogen Receptor Binding Site Associated, Antigen 9 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          RCAS1/Estrogen Receptor Binding Site Associated, Antigen 9 Antibody in Western Blot (WB)
          RCAS1/Estrogen Receptor Binding Site Associated, Antigen 9 Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          RCAS1/Estrogen Receptor Binding Site Associated, Antigen 9 Monoclonal Antibody (CPTC-EBAG9-2)
          Product Details
          9166-MSM2-P0
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1-2 µg/mL
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1-2 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          CPTC-EBAG9-2
          Immunogen
          Recombinant full-length human EBAG9 protein
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          20 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Immunohistochemistry (PFA fixed): incubate antibody for 30 min RT. Staining of formalin-fixed tissues requires heating tissue sections in 10mM Tris with 1mM EDTA, pH 9.0, for 45 min at 95 degrees C followed by cooling at RT for 20 minutes.
          Target Information
          This gene was identified as an estrogen-responsive gene. Regulation of transcription by estrogen is mediated by estrogen receptor which binds to the estrogen-responsive element found in the 5'-flanking region of this gene. The encoded protein is a tumor-associated antigen that is expressed at high frequency in a variety of cancers. Two transcript variants differing in the 5' UTR, but encoding the same protein, have been identified for this gene.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: BAG9; cancer associated surface antigen; cancer associated surface antigen RCAS1; Cancer-associated surface antigen RCAS1; EBAG9; estrogen receptor binding fragment associated gene 9; Estrogen receptor-binding fragment-associated gene 9 protein; HGNC:3123; receptor binding cancer antigen expressed on SiSo cells; Receptor-binding cancer antigen expressed on SiSo cells; receptor-binding cancer antigen expressed on SiSo cells 1; type II receptor; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: EB9; EBAG9; PDAF; RCAS1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O00559
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 9166
          View more View less
          Function(s)
          protein binding peptidase activator activity involved in apoptotic process
          Process(es)
          regulation of cell growth T cell mediated cytotoxicity apoptotic process adaptive immune memory response involving T cells and B cells
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline