  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD47 Antibodies
          NeoBiotechnologies
          CD47/IAP (Integrin Associated Protein) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (CD47, 6364R)
          View all (156) CD47 antibodies
          Tech Support
          Cite CD47/IAP (Integrin Associated Protein) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (CD47, 6364R)
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD47/IAP (Integrin Associated Protein) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          CD47/IAP (Integrin Associated Protein) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD47/IAP (Integrin Associated Protein) Antibody (961-RBM14-P0) in IHC (P)
          Immunohistochemistry (Paraffin) analysis performed in formalin fixed, paraffin-embedded human prostate carcinoma using CD47, IAP (Integrin Associated Protein) Recombinant Monoclonal Antibody (Product # 961-RBM14-P1). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD47/IAP (Integrin Associated Protein) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD47/IAP (Integrin Associated Protein) Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          CD47/IAP (Integrin Associated Protein) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (CD47, 6364R)
          Product Details
          961-RBM14-P0
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1-2 µg/mL
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293 cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          CD47, 6364R
          Immunogen
          A recombinant fragment (around aa 18-135) of human CD47 protein
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          20 µg
          Purification
          Protein A/G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Immunohistochemistry (PFA fixed): incubate antibody for 30 min RT. Staining of formalin-fixed tissues requires heating tissue sections in 10mM Tris with 1mM EDTA, pH 9.0, for 45 min at 95 degrees C followed by cooling at RT for 20 minutes.
          Target Information
          CD47, known as integrin-associated protein (IAP), is a glycosylated transmembrane glycoprotein with five domains, expressed widely across hematopoietic cells like T and B cells, monocytes, platelets, and erythrocytes, as well as non-hematopoietic cells. It interacts with integrins such as CD51/CD61 and CD41/CD61, and serves as a receptor for thrombospondin, mediating bi-directional signaling that affects neural synaptic activity and macrophage phagocytosis. CD47 acts as a ligand for CD172a (SIRP alpha), an inhibitory receptor on macrophages, preventing phagocytosis of CD47-positive cells. This interaction influences cell migration, B cell adhesion, T cell activation, and neuronal development, particularly in synapse-rich brain and retina regions. It also modulates chondrocyte responses to mechanical signals. T cell expression of CD47 can lead to activation or apoptosis in the presence of thrombospondin. Monoclonal antibody stimulation of CD47 has been shown to induce CD4+CD25- suppressive activity and increase Foxp3 expression. CD47's role in membrane transport, signal transduction, and its broad tissue distribution highlight its significance in various physiological processes.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: antigen identified by monoclonal antibody 1D8; Antigenic surface determinant protein OA3; CD47; CD47 antigen; CD47 antigen (Rh-related antigen, integrin-associated signal transducer); CD47 glycoprotein; IAP; integrin associated protein; Integrin-associated protein; integrin-associated signal transducer; Leukocyte surface antigen CD47; Protein MER6; Rh-related antigen; sCD47; soluble CD 47; soluble CD47; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD47; IAP; MER6; OA3
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q08722
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 961
          View more View less
          Function(s)
          protein binding fibrinogen binding thrombospondin receptor activity protein binding involved in heterotypic cell-cell adhesion protein binding involved in cell-cell adhesion
          Process(es)
          angiogenesis positive regulation of immune system process apoptotic process inflammatory response cell adhesion integrin-mediated signaling pathway positive regulation of cell proliferation cell migration positive regulation of cell-cell adhesion regulation of interferon-gamma production regulation of interleukin-10 production regulation of interleukin-12 production regulation of interleukin-6 production regulation of tumor necrosis factor production heterotypic cell-cell adhesion regulation of nitric oxide biosynthetic process positive regulation of inflammatory response negative regulation of phagocytosis positive regulation of phagocytosis positive regulation of T cell activation positive regulation of stress fiber assembly regulation of Fc receptor mediated stimulatory signaling pathway cellular response to interferon-gamma cellular response to interleukin-1 cellular response to interleukin-12 cell-cell adhesion ATP export positive regulation of monocyte extravasation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline