  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD79a Antibodies
          NeoBiotechnologies
          CD79a (B-Cell Marker) Polyclonal Antibody
          View all (85) CD79a antibodies
          Tech Support
          Cite CD79a (B-Cell Marker) Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD79a (B-Cell Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          CD79a (B-Cell Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CD79a (B-Cell Marker) Antibody (973-RBP9-P1) in IHC (P)
          Formalin-fixed, paraffin-embedded human Tonsil stained with CD79a Rabbit Polyclonal Antibody. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD79a (B-Cell Marker) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CD79a (B-Cell Marker) Polyclonal Antibody
          Product Details
          973-RBP9-P1
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          0.25-0.5 µg/mL
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1-2 µg/mL
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          1-2 µg/10^6 cells
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          A synthetic peptide corresponding to aa 202-216 (GTYQDVGSLNIADVQ) of human CD79a protein.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          200 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, do not freeze
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Target Information
          CD79a is a disulphide-linked heterodimer that includes B29 (CD79b) polypeptide. CD79a is a B lymphocyte antigen receptor with an antigen-specific surface component Ig (immunoglobulin) that associates with Ig-alpha and Ig-beta, necessary elements for the expression and function of the B-cell antigen receptor. CD79a first appears at pre-B cell stage and persists until the plasma cell stage where it is found as an intracellular component. CD79a is found in the majority of acute leukemias of precursor B cell type, in B cell lines, B cell lymphomas, and in some myelomas. It is not present in myeloid or T cell lines. Diseases associated with CD79a include Agammaglobulinemia 3 and Agammaglobulinemia, Non-Bruton type.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: B-cell antigen receptor complex-associated protein alpha chain; B-cell antigen receptor complex-associated protein alpha chain-like; CD79; CD79a; CD79a antigen (immunoglobulin-associated alpha); CD79a molecule, immunoglobulin-associated alpha; extracellular domain; Ig alpha; Ig-alpha; immunoglobulin-associated alpha; MB-1 membrane glycoprotein; membrane-bound immunoglobulin associated protein; Membrane-bound immunoglobulin-associated protein; signal transduction via sig in B lymphocytes; putative; similar to Homo sapiens CD79A antigen (immunoglobulin-associated alpha) encoded by GenBank Accession Number U05259; Surface IgM-associated protein; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD79A; Ig-alpha; IGA; IGAlpha; Ly-54; Ly54; MB-1; MB1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P11912, (Mouse) P11911
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 973, (Mouse) 12518, (Rat) 100913063
          View more View less
          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity protein binding identical protein binding immunoglobulin receptor superfamily
          Process(es)
          adaptive immune response immune system process cell surface receptor signaling pathway B cell differentiation B cell proliferation B cell activation B cell receptor signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline