  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Secondary Antibodies ›
          • Goat anti-Rabbit IgG Secondary Antibodies
          Invitrogen
          Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, APC
          8 Published Figures
          View all (245) Goat anti-Rabbit IgG antibodies
          Tech Support
          Cite Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, APC
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (8)
          Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 9
          Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody (A-10931) in ICC/IF
          Immunofluorescence analysis of Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, APC was performed using HeLa cells stained with alpha Tubulin Rabbit Polyclonal Primary Antibody (Product # PA5-16891). The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 10 minutes, blocked with 1% BSA for 1 hour and labeled with 2 µg/mL Rabbit primary antibody for 3 hours at r... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Product Details
          A-10931
          Applications
          Tested Dilution
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          4 µg/mL
          Flow Cytometry (Flow)
          1-10 µg/mL
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Rabbit
          Host/Isotype
          Goat / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Secondary Antibody
          Immunogen
          Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains
          Conjugate
          APC APC APC
          • Alexa Fluor 350 
          • Alexa Fluor 405 
          • Alexa Fluor 430 
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 514 
          • Alexa Fluor 532 
          • Alexa Fluor 546 
          • Alexa Fluor 555 
          • Alexa Fluor 568 
          • Alexa Fluor 594 
          • Alexa Fluor 633 
          • Alexa Fluor 635 
          • Alexa Fluor 647 
          • Alexa Fluor 660 
          • Alexa Fluor 680 
          • Alexa Fluor 700 
          • Alexa Fluor 750 
          • Alexa Fluor 790 
          • AP
          • Biotin 
          • Biotin-XX
          • Cyanine3
          • Cyanine5 
          • DyLight 350
          • DyLight 405
          • DyLight 488
          • DyLight 550
          • DyLight 594
          • DyLight 633
          • DyLight 650
          • DyLight 680
          • DyLight 755
          • DyLight 800
          • FITC
          • HRP
          • Pacific Blue
          • Pacific Orange
          • PE 
          • PE-Alexa Fluor 610
          • PE-Alexa Fluor 647
          • Rhodamine
          • Rhodamine Red-X
          • Texas Red
          • Texas Red-X
          • TRITC
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          651/660 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          500 µg
          Purification
          purified
          Storage buffer
          PBS, pH 7.5
          Contains
          5mM sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2534068
          Target
          IgG
          Cross Adsorption
          Against human IgG and serum, mouse IgG and serum, and bovine serum
          Antibody Form
          Whole Antibody
          Product Specific Information
          Allophycocyanin, Crosslinked, Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) is prepared from crosslinked allophycocyanin (APC) and an affinity-purified goat anti-rabbit IgG antibody. Since this phycobiliprotein is optimally excited at 633 nm, it can also be excited at 594 nm; therefore, it can be used with samples simultaneously labeled with Texas Red dye or Alexa Fluor 594 dye without the need of a second excitation source. APC can be used in flow cytometry and imaging applications and is more photostable than Cy5 conjugates.
          Target Information
          Anti-Rabbit secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rabbit immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
          View product citations for antibody A-10931 on CiteAb
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-7c59b9b899-7wltc:80/100.66.72.81:80.
          git-commit: 8ef7cf686e3c81d28b13492708ce56d167b2f995
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.49.0-Offline