  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Secondary Antibodies ›
          • Donkey anti-Sheep IgG Secondary Antibodies
          Invitrogen
          Donkey anti-Sheep IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
          View all (27) Donkey anti-Sheep IgG antibodies
          Tech Support
          Cite Donkey anti-Sheep IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Sheep IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Sheep IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          Sheep IgG (H+L) Secondary Antibody (A16041) in WB
          Chemiluminescent western blot was performed using Donkey anti-Sheep IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP (Product # A16041). Membrane enriched extracts of HeLa (Lane 1), Hep G2 (Lane 2, 3, 4, 5) and K-562 (Lane 6) were electrophoresed usingNuPAGE™ 3 to 8%, Tris-Acetate, 1.0 mm, Mini Protein Gel, 10-well (Product # EC6695BOX). Resolved proteins were transferred onto anitrocellulose membrane (Product # IB23001) ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Sheep IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Sheep IgG (H+L) Secondary Antibody in Western Blot (WB)
          Product Details
          A16041
          Applications
          Tested Dilution
          Western Blot (WB)
          1:500-1:20,000
          Immunohistochemistry (IHC)
          1:500-1:20,000
          ELISA (ELISA)
          1:500-1:20,000
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Sheep
          Host/Isotype
          Donkey / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Secondary Antibody
          Immunogen
          Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains
          Conjugate
          HRP HRP HRP
          • AP
          • Biotin 
          • FITC
          • TRITC
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          1 mg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.2, with 1% BSA
          Contains
          0.1% ProClin 150
          Storage conditions
          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2534715
          Target
          IgG
          Antibody Form
          Whole Antibody
          Product Specific Information
          The sensitivity of each lot of antibody is confirmed using ELISA. The specificity of each lot of antibody is confirmed by immunoelectrophoresis (IEP).
          Rehydrate with 1.1 mL of deionized water and let stand 30 minutes at room temperature to dissolve. (Product has been overfilled to ensure complete recovery.) Centrifuge to remove any particulates. Prepare fresh working dilution daily. Store lyophilized material at 2-8 °C. For long term storage after reconstitution, dilute with 50% glycerol and store at -20 °C as a liquid. Based on Immunoelectrophoresis, no reactivity is observed to: non-immunoglobulin sheep serum proteins.
          Target Information
          Anti-Sheep secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for ovine (sheep) immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
          View product citations for antibody A16041 on CiteAb
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline