  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • MAVS Antibodies
          Bethyl Laboratories
          MAVS/VISA Polyclonal Antibody
          View all (32) MAVS antibodies
          Tech Support
          Cite MAVS/VISA Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          MAVS/VISA Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          MAVS/VISA Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          MAVS/VISA Antibody (A300-782A-T) in IHC (P)
          Detection of human MAVS/VISA by immunohistochemistry. Sample: FFPE section of human lung carcinoma. Antibody: Affinity purified rabbit anti-MAVS/VISA (Product # A300-782A) (Lot 1) used at a dilution of 1:200 (1 µg/mL). Detection: DAB. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MAVS/VISA Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MAVS/VISA Antibody in Western Blot (WB)
          MAVS/VISA Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          MAVS/VISA Polyclonal Antibody
          Product Details
          A300-782A-T
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000-1:10,000
          -
          Immunohistochemistry (IHC)
          1:100-1:500
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:100-1:500
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:100-1:500
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          2-5 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Region between residue 150 and 200 of human Mitochondrial Anti-Viral Signaling Protein (Virus-Induced Signaling Adapter).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.20 mg/mL
          Amount
          2 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          TBS, pH 7.0 to 8.0, with 0.1% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.
          Application Note: For ICC, epitope retrieval with Tris-EDTA pH 9.0 is recommended for FFPE cell sections. For IHC, epitope retrieval with Tris-EDTA pH 9.0 is recommended for FFPE tissue sections.
          Target Information
          Two distinct signaling pathways activate the host innate immunity against viral infection. One pathway is reliant on members of the Toll-like receptor (TLR) family while the other uses the RNA helicase RIG-I as a receptor for intracellular viral double-stranded RNA as a trigger for the immune response. MAVS is a mitochondrial membrane protein that was identified as a critical component in the IFN beta signaling pathways that recruits IRF-3 to RIG-I, leading to its activation and that of NF-kappa-B. MAVS is also thought to interact with other components of the innate immune pathway such as the TLR adapter protein TRIF, TRAF2 and TRAF6. MAVS also interacts with the IKK-alpha, IKK-beta and IKK-iota kinases through its C-terminal region. Cleavage of this region by the Hepatitis C virus (HCV) protease allows HCV to escape the host immune system. Multiple isoforms of MAVS are known to exist.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CARD adapter inducing interferon beta; CARD adaptor inducing IFN-beta; Cardif; IFN-B promoter stimulator 1; Interferon beta promoter stimulator protein 1; IPS-1; MAVS; Mitochondrial antiviral-signaling protein; Putative NF-kappa-B-activating protein 031N; unnamed protein product; virus-induced signaling adaptor; Virus-induced-signaling adapter; VISA; VISA1a; VISA1b
          View more View less
          Gene Aliases: CARDIF; IPS-1; IPS1; KIAA1271; MAVS; VISA
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q7Z434
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 57506
          View more View less
          Function(s)
          protein binding protein kinase binding protein binding, bridging signaling adaptor activity identical protein binding CARD domain binding binding, bridging protein serine/threonine kinase binding DNA-binding transcription factor binding molecular condensate scaffold activity
          Process(es)
          activation of innate immune response positive regulation of defense response to virus by host immune system process positive regulation of myeloid dendritic cell cytokine production cytoplasmic pattern recognition receptor signaling pathway signal transduction mRNA transcription positive regulation of type I interferon production positive regulation of interferon-alpha production positive regulation of interferon-beta production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of tumor necrosis factor production intracellular signal transduction positive regulation of protein import into nucleus defense response to bacterium positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling NLRP3 inflammasome complex assembly negative regulation of viral genome replication innate immune response positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter defense response to virus type I interferon signaling pathway positive regulation of type I interferon-mediated signaling pathway positive regulation of response to cytokine stimulus protein localization to mitochondrion cellular response to exogenous dsRNA positive regulation of chemokine (C-C motif) ligand 5 production positive regulation of IP-10 production antiviral innate immune response regulation of peroxisome organization positive regulation of NLRP3 inflammasome complex assembly
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline