  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CHD4 Antibodies
          Bethyl Laboratories
          CHD4 Polyclonal Antibody
          View all (30) CHD4 antibodies
          Tech Support
          Cite CHD4 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CHD4 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          CHD4 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CHD4 Antibody (A301-083A-T) in WB
          Detection of human and mouse CHD4 by western blot. Samples: Whole cell lysate from HeLa (5, 15 and 50 µg, HEK293T (T; 50 µg) and mouse NIH 3T3 (M; 50 µg) cells. Antibodies: Affinity purified rabbit anti-CHD4 antibody (Product # A301-083A) (lot A301-083A-1) used at 0.04 µg/mL. Detection: Chemiluminescence with exposure times of 3 seconds. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CHD4 Antibody in Western Blot (WB)
          CHD4 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          CHD4 Polyclonal Antibody
          Product Details
          A301-083A-T
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000-1:10,000
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          2-10 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Region between residue 1625 and 1675 of human chromodomain helicase DNA binding protein 4 (Mi2 autoantigen 218 kDa protein).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.20 mg/mL
          Amount
          2 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          TBS, pH 7.0 to 8.0, with 0.1% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.
          Target Information
          The product of this gene belongs to the SNF2/RAD54 helicase family. It represents the main component of the nucleosome remodeling and deacetylase complex and plays an important role in epigenetic transcriptional repression. Patients with dermatomyositis develop antibodies against this protein.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: ATP-dependent chromatin remodeler CHD4; ATP-dependent helicase CHD4; CHD-4; Chromo domain-containing protein 4; chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4; Mi-2 autoantigen 218 kDa protein; Mi-2 beta; Mi2-beta; MI2B; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 9530019N15Rik; AA617397; BC005710; CHD-4; CHD4; D6Ertd380e; Mi-2b; Mi-2beta; Mi2-BETA; mKIAA4075; SIHIWES
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q14839, (Mouse) Q6PDQ2
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1108, (Mouse) 107932
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding transcription cofactor binding DNA binding chromatin binding transcription corepressor activity protein binding ATP binding zinc ion binding hydrolase activity ATPase activity nucleosomal DNA binding histone binding histone deacetylase binding metal ion binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding DNA-binding transcription factor binding ATP-dependent chromatin remodeler activity RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific DNA binding RNA polymerase II repressing transcription factor binding nucleic acid binding helicase activity microtubule binding ATP-dependent helicase activity transcription factor binding hydrolase activity, acting on acid anhydrides, in phosphorus-containing anhydrides
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter double-strand break repair via homologous recombination chromatin organization chromatin remodeling negative regulation of gene expression oxygen transport regulation of cell fate specification negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated regulation of synapse assembly terminal button organization regulation of stem cell differentiation transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated chromatin modification ATP-dependent chromatin remodeling spindle assembly
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline