  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CHD8 Antibodies
          Bethyl Laboratories
          CHD8 Polyclonal Antibody
          View all (10) CHD8 antibodies
          Tech Support
          Cite CHD8 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          CHD8 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          CHD8 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          CHD8 Antibody (A301-224A-T) in IHC (P)
          Detection of human CHD8 by immunohistochemistry. Sample: FFPE section of human breast carcinoma. Antibody: Affinity purified rabbit anti-CHD8 (Product # A301-224A) (Lot 3) used at a dilution of 1:5,000 (0.2 µg/mL). Detection: DAB. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CHD8 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CHD8 Antibody in Western Blot (WB)
          CHD8 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          CHD8 Polyclonal Antibody
          Product Details
          A301-224A-T
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000-1:10,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:500-1:2,000
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          2-10 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Region between residue 325 and 350 of human chromodomain helicase DNA binding protein 8.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          10 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          tris citrate/phosphate, pH 7-8
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.
          Application Note: For IHC, epitope retrieval with citrate buffer pH 6.0 is recommended for FFPE tissue sections.
          Target Information
          DNA helicase that acts as a chromatin remodeling factor and regulates transcription. Acts as a transcription repressor by remodeling chromatin structure and recruiting histone H1 to target genes. Suppresses p53/TP53-mediated apoptosis by recruiting histone H1 and preventing p53/TP53 transactivation activity. Acts as a negative regulator of Wnt signaling pathway by regulating beta-catenin (CTNNB1) activity. Negatively regulates CTNNB1-targeted gene expression by being recruited specifically to the promoter regions of several CTNNB1 responsive genes. Involved in both enhancer blocking and epigenetic remodeling at chromatin boundary via its interaction with CTCF. Acts as a suppressor of STAT3 activity by suppressing the LIF-induced STAT3 transcriptional activity. Also acts as a transcription activator via its interaction with ZNF143 by participating in efficient U6 RNA polymerase III transcription.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: ATP-dependent chromatin remodeler CHD8; ATP-dependent helicase CHD8; Axis duplication inhibitor; CHD-8; Chromo domain-containing protein 8; chromodomain-helicase-DNA-binding protein 8; Duplin; helicase with SNF2 domain 1
          View more View less
          Gene Aliases: 5830451P18Rik; AU015341; AUTS18; CHD8; Duplin; HELSNF1; IDDAM; KIAA1564; mKIAA1564
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9HCK8, (Mouse) Q09XV5
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 57680, (Mouse) 67772
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding p53 binding DNA binding DNA helicase activity chromatin binding protein binding ATP binding beta-catenin binding DNA-dependent ATPase activity hydrolase activity ATPase activity histone binding histone H3K4me3 reader activity ATP-dependent chromatin remodeler activity helicase activity hydrolase activity, acting on acid anhydrides methylated histone binding armadillo repeat domain binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in utero embryonic development transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated brain development Wnt signaling pathway chromatin modification negative regulation of Wnt signaling pathway DNA duplex unwinding ATP-dependent chromatin remodeling negative regulation of apoptotic process negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of transcription from RNA polymerase III promoter digestive tract development canonical Wnt signaling pathway negative regulation of canonical Wnt signaling pathway negative regulation of fibroblast apoptotic process startle response chromatin organization chromatin remodeling mRNA processing social behavior prepulse inhibition
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline