  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • PTRF Antibodies
          Bethyl Laboratories
          PTRF Polyclonal Antibody
          View all (16) PTRF antibodies
          Tech Support
          Cite PTRF Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          PTRF Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          PTRF Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          PTRF Antibody (A301-271A-T) in WB
          Detection of human and mouse PTRF by western blot (h&m) and immunoprecipitation (h). Samples: Whole cell lysate from HeLa (5, 15 and 50 µg for WB; 1 mg for IP, 20% of IP loaded) and mouse NIH 3T3 (M; 50 µg) cells. Antibodies: Affinity purified rabbit anti-PTRF antibody (Product # A301-271A) used for WB at 0.04 µg/mL (A) and 1 µg/mL (B) and used for IP at 3 µg/mg lysate. PTRF was also immunoprecipitated by rabbit anti-PTRF antibodies A301-269A and A301-270A, which recognize upstream epitopes. Detection: Chemiluminescence with exposure times... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          PTRF Antibody in Western Blot (WB)
          PTRF Polyclonal Antibody
          Product Details
          A301-271A-T
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000-1:10,000
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          2-5 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Region between residue 238 and 288 Human RNA polymerase I and transcript release factor.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.20 mg/mL
          Amount
          2 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          TBS, pH 7.0 to 8.0, with 0.1% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.
          Target Information
          The polymerase I and transcript release factor (PTRF) enables the dissociation of paused ternary polymerase I transcription complexes from the 3' end of pre-rRNA transcripts, regulating rRNA transcription by promoting the dissociation of transcription complexes and the re-initiation of polymerase I on nascent rRNA transcripts. PTRF also localizes to caveolae at the plasma membrane and is thought to play a critical role in the formation of caveolae and the stabilization of caveolins, translocating from caveolae to the cytoplasm after insulin stimulation. PTRF is also thought to modify lipid metabolism and insulin-regulated gene expression. Mutations in this gene result in a disorder characterized by generalized lipodystrophy and muscular dystrophy.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Cav-p60; Caveolae-associated protein 1; Cavin-1; congenital generalized lipodystrophy 4; FLJ90031; Polymerase I and transcript release factor; ptrf; RNA polymerase I and transcript release factor; TTF-I interacting peptide 12; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 2310075E07Rik; AW546441; Cav-p60; CAVIN; cavin-1; CAVIN1; CGL4; FKSG13; PTRF
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q6NZI2, (Mouse) O54724
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 284119, (Mouse) 19285
          View more View less
          Function(s)
          RNA binding protein binding rRNA binding rRNA primary transcript binding identical protein binding poly(A) RNA binding membrane traffic protein
          Process(es)
          DNA-templated transcription, termination transcription initiation from RNA polymerase I promoter termination of RNA polymerase I transcription rRNA transcription protein secretion positive regulation of cell motility transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline