  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • PTPN12 Antibodies
          Bethyl Laboratories
          PTPN12 Polyclonal Antibody
          View all (18) PTPN12 antibodies
          Tech Support
          Cite PTPN12 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          PTPN12 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          PTPN12 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          PTPN12 Antibody (A301-301A-T) in IHC (P)
          Detection of human PTPN12 by immunohistochemistry. Sample: FFPE section of human colon carcinoma. Antibody: Affinity purified rabbit anti-PTPN12 (Product # A301-301A) (Lot 1) used at a dilution of 1:200 (1 µg/mL). Detection: DAB. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          PTPN12 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          PTPN12 Antibody in Western Blot (WB)
          PTPN12 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          PTPN12 Polyclonal Antibody
          Product Details
          A301-301A-T
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000-1:10,000
          -
          Immunohistochemistry (IHC)
          1:100-1:500
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:100-1:500
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          2-5 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Region between residue 710 and 760 of Human protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 12.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.20 mg/mL
          Amount
          2 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          TBS, pH 7.0 to 8.0, with 0.1% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.
          Application Note: For IHC, epitope retrieval with citrate buffer pH 6.0 is recommended for FFPE tissue sections.
          Target Information
          PTP PEST is an 88 kDa cytosolic protein tyrosine phosphatase which is ubiquitiously expressed in mammalian tissues. PTP PEST exhibits a high specific activity when assayed in vitro with artificial tyrosine-phosphorylated substrates. PTP PEST is subject to regulation via phosphorylation of ser 39 and is catalyzed by both protein kinase C and protein kinase A.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: pest; Protein-tyrosine phosphatase G1; PTP-PEST; PTPG1; tcag7.1075; tumor suppressor; tumor suppressor; pTP; Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 12; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: PTP-PEST; PTPG1; PTPN12
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q05209
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5782
          View more View less
          Function(s)
          phosphoprotein phosphatase activity protein tyrosine phosphatase activity non-membrane spanning protein tyrosine phosphatase activity protein binding hydrolase activity SH3 domain binding
          Process(es)
          protein dephosphorylation peptidyl-tyrosine dephosphorylation regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway tissue regeneration cellular response to epidermal growth factor stimulus negative regulation of ERBB signaling pathway negative regulation of platelet-derived growth factor receptor-beta signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline