  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • PDLIM1 Antibodies
          Bethyl Laboratories
          CLP36 Polyclonal Antibody
          View all (20) PDLIM1 antibodies
          Tech Support
          Cite CLP36 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CLP36 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Group 53 Created with Sketch.
          CLP36 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CLP36 Antibody (A301-956A-T) in IP
          Detection of human CLP36 by western blot of immunoprecipitates. Samples: Whole cell lysate (1 mg for IP, 20% of IP loaded) from HEK293T cells. Antibodies: Affinity purified rabbit anti-CLP36 antibody (Product # A301-956A) used for IP at 3 µg/mg lysate. CLP36 was also immunoprecipitated by rabbit anti-CLP36 antibody A301-955A, which recognizes an upstream epitope. For blotting immunoprecipitated CLP36, A301-956A was used at 1 µg/mL. Detection: Chemiluminescence with an exposure time of 30 seconds. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CLP36 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          CLP36 Polyclonal Antibody
          Product Details
          A301-956A-T
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-dependent
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          2-5 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Region between residue 225 and 275 of human CLP36.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          10 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          tris citrate/phosphate, pH 7-8
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.
          Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Bovine
          Target Information
          Initiation of transcription by RNA polymerase II requires the activities of more than 70 polypeptides. The protein that coordinates these activities is transcription factor IID (TFIID), which binds to the core promoter to position the polymerase properly, serves as the scaffold for assembly of the remainder of the transcription complex, and acts as a channel for regulatory signals. TFIID is composed of the TATA-binding protein (TBP) and a group of evolutionarily conserved proteins known as TBP-associated factors or TAFs. TAFs may participate in basal transcription, serve as coactivators, function in promoter recognition or modify general transcription factors (GTFs) to facilitate complex assembly and transcription initiation. A distinctive feature of TBP is a long string of glutamines in the N-terminal. This region of the protein modulates the DNA binding activity of the C terminus, and modulation of DNA binding affects the rate of transcription complex formation and initiation of transcription. Mutations that expand the number of CAG repeats encoding this polyglutamine tract, and thus increase the length of the polyglutamine string, are associated with spinocerebellar ataxia 17, a neurodegenerative disorder classified as a polyglutamine disease.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: C-terminal LIM domain protein 1; carboxyl terminal LIM domain protein 1; Elfin; encodes 36 kDa protein; enigma; epididymis secretory protein Li 112; LIM domain protein CLP-36; PDZ and LIM domain protein 1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CLIM1; CLP-36; CLP36; hCLIM1; HEL-S-112; PDLIM1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O00151
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 9124
          View more View less
          Function(s)
          transcription coactivator activity actin binding protein binding metal ion binding muscle alpha-actinin binding cadherin binding involved in cell-cell adhesion
          Process(es)
          response to hypoxia regulation of transcription from RNA polymerase II promoter response to oxidative stress heart development fibroblast migration maintenance of cell polarity actin cytoskeleton organization establishment or maintenance of actin cytoskeleton polarity stress fiber assembly positive regulation of transcription, DNA-templated muscle structure development cell-cell adhesion
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline