  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • ERK2 Antibodies
          Bethyl Laboratories
          ERK2 Polyclonal Antibody
          View all (81) ERK2 antibodies
          Tech Support
          Cite ERK2 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          ERK2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          ERK2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          ERK2 Antibody (A302-061A-T) in IHC (P)
          Detection of human ERK2 by immunohistochemistry. Sample: FFPE section of human breast carcinoma. Antibody: Affinity purified rabbit anti-ERK2 (Product # A302-061A) used at a dilution of 1:1,000 (1 µg/mL). Detection: DAB. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          ERK2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ERK2 Antibody in Western Blot (WB)
          ERK2 Polyclonal Antibody
          Product Details
          A302-061A-T
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000-1:10,000
          -
          Immunohistochemistry (IHC)
          1:500-1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:500-1:2,000
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Region between residue 310 and 360 of human extracellular signal-regulated kinase-2 (mitogen-activated protein kinase 1).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          10 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          tris citrate/phosphate, pH 7-8
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.
          Application Note: For IHC, epitope retrieval with citrate buffer pH 6.0 is recommended for FFPE tissue sections.
          Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Rat and Bovine
          Target Information
          MAPK1 (ERK2) is a serine/threonine kinase that acts as an important activator of p90 RSK, MSK, ELK1, and Stat3, and is involved in the MAPK pathway. MAP kinases, also known as extracellular signal-regulated kinases (ERKs), act as an integration point for multiple biochemical signals, and are involved in a wide variety of cellular processes such as proliferation, differentiation, transcription regulation and development. The activation of this kinase requires its phosphorylation by upstream kinases. Upon activation, this kinase translocates to the nucleus of the stimulated cells, where it phosphorylates nuclear targets.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: ERK-2; Erk2; cancer susceptibility protein; ERT1; Extracellular signal-regulated kinase 2; MAP kinase 1; MAP kinase 2; MAP kinase isoform p42; MAPK 1; MAPK 2; mitogen activated protein kinase 1; Mitogen-activated protein kinase 1; Mitogen-activated protein kinase 2; p42-MAPK; protein tyrosine kinase ERK2; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 9030612K14Rik; AA407128; AU018647; C78273; ERK; ERK-2; ERK2; ERT1; Mapk; MAPK1; MAPK2; NS13; p38; p40; p41; p41mapk; p42-MAPK; P42MAPK; PRKM1; PRKM2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P28482, (Mouse) P63085
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5594, (Mouse) 26413
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding phosphotyrosine binding DNA binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity MAP kinase activity protein binding ATP binding RNA polymerase II carboxy-terminal domain kinase activity kinase activity transferase activity phosphatase binding identical protein binding protein serine kinase activity transcription factor binding transferase activity, transferring phosphorus-containing groups protein kinase binding mitogen-activated protein kinase kinase kinase binding non-receptor serine/threonine protein kinase
          Process(es)
          MAPK cascade regulation of transcription from RNA polymerase II promoter protein phosphorylation apoptotic process chemotaxis cellular response to DNA damage stimulus signal transduction cell surface receptor signaling pathway epidermal growth factor receptor signaling pathway chemical synaptic transmission heart development learning or memory insulin receptor signaling pathway organ morphogenesis positive regulation of macrophage chemotaxis positive regulation of peptidyl-threonine phosphorylation neural crest cell development Schwann cell development peptidyl-threonine phosphorylation cytosine metabolic process regulation of ossification regulation of cellular pH thyroid gland development regulation of protein stability lipopolysaccharide-mediated signaling pathway positive regulation of telomere maintenance response to lipopolysaccharide regulation of stress-activated MAPK cascade mammary gland epithelial cell proliferation cellular response to amino acid starvation response to nicotine intracellular signal transduction ERBB signaling pathway ERBB2-ERBB3 signaling pathway outer ear morphogenesis myelination response to exogenous dsRNA positive regulation of cholesterol biosynthetic process negative regulation of cell differentiation insulin-like growth factor receptor signaling pathway thymus development T cell receptor signaling pathway B cell receptor signaling pathway stress-activated MAPK cascade regulation of cytoskeleton organization Bergmann glial cell differentiation long-term synaptic potentiation face development lung morphogenesis trachea formation labyrinthine layer blood vessel development cardiac neural crest cell development involved in heart development interleukin-34-mediated signaling pathway chemokine-mediated signaling pathway ERK1 and ERK2 cascade response to epidermal growth factor cellular response to tumor necrosis factor caveolin-mediated endocytosis regulation of Golgi inheritance positive regulation of macrophage proliferation positive regulation of neuroinflammatory response regulation of early endosome to late endosome transport MAPK import into nucleus transcription, DNA-templated cell cycle response to toxic substance phosphorylation peptidyl-serine phosphorylation sensory perception of pain response to estrogen positive regulation of translation regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity cellular response to organic substance cellular response to granulocyte macrophage colony-stimulating factor stimulus
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline