  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • BAP1 Antibodies
          Bethyl Laboratories
          BAP1 Polyclonal Antibody
          View all (38) BAP1 antibodies
          Tech Support
          Cite BAP1 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          BAP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          BAP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          BAP1 Antibody (A302-242A-T) in IHC (P)
          Detection of human BAP1 in FFPE prostate carcinoma by IHC. Antibody: Rabbit anti-BAP1 antibody (Product # A302-242A) (Lot 2). Secondary: HRP-conjugated goat anti-rabbit IgG (A120-501P). Substrate: DAB. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          BAP1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          BAP1 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          BAP1 Polyclonal Antibody
          Product Details
          A302-242A-T
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:200 to 1:1,000
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          5-10 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Region between residue 500 and 550 of human BRCA1-associated protein 1.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          10 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          tris citrate/phosphate, pH 7-8
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.
          Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Mouse, Rat, Chicken and Bovine
          Target Information
          BRCA1-associated protein-1, or BAP1, interacts with the RING finger domain of BRCA1. The N-terminal 240 amino acids of the predicted 729-amino acid human protein show homology to ubiquitin C-terminal hydrolases (UCHs), thiol proteases that catalyze proteolytic processing of ubiquitin. In addition, BAP1 contains an acidic region, a highly charged C-terminal region, and 2 putative nuclear localization signals. BAP1 and BRCA1 associate in vivo and have overlapping subnuclear localization patterns. BAP1 enhances BRCA1-mediated inhibition of breast cancer cell growth. Northern blot analysis indicates that BAP1 is expressed as a 4-kb mRNA in all human tissues tested, with A 4. 8-kb transcript expressed exclusively in testis. Northern blot analysis and in situ hybridization reveal that BAP1 and BRCA1 are coexpressed during murine breast development and remodeling. The BAP1 gene has been mapped to 3p21. 3, a region of loss of heterozygosity for breast cancer as well as frequently deleted in lung carcinomas. Intragenic homozygous rearrangements and deletions of BAP1 appear in lung carcinoma cell lines. It has been postulated that BAP1 is a tumor suppressor gene that functions in the BRCA1 growth control pathway.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: BRCA1 associated protein 1; BRCA1 associated protein-1 (ubiquitin carboxy-terminal hydrolase); BRCA1-associated protein 1; Cerebral protein 6; cerebral protein-13; DKFZp686N04275; FLJ35406; FLJ37180; KIAA0272; medulloblastoma antigen; ubiquitin carboxy-terminal hydrolase L2; ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase; Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase BAP1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: BAP1; HUCEP-13; hucep-6; KIAA0272; KURIS; TPDS1; UBM2; UCHL2; UVM2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q92560
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 8314
          View more View less
          Function(s)
          chromatin binding thiol-dependent ubiquitin-specific protease activity protein binding peptidase activity cysteine-type peptidase activity hydrolase activity chromatin DNA binding histone H2A deubiquitinase activity
          Process(es)
          mitotic cell cycle regulation of cell growth in utero embryonic development tissue homeostasis thrombocyte differentiation chromatin organization proteolysis ubiquitin-dependent protein catabolic process cell proliferation negative regulation of cell proliferation gene expression regulation of gene expression protein deubiquitination cell differentiation erythrocyte differentiation neutrophil differentiation granulocyte differentiation heterochromatin assembly myeloid cell apoptotic process monoubiquitinated protein deubiquitination common myeloid progenitor cell proliferation protein modification process platelet morphogenesis erythrocyte maturation nucleate erythrocyte differentiation negative regulation of transcription, DNA-templated regulation of inflammatory response regulation of cell cycle hematopoietic stem cell homeostasis macrophage homeostasis neuron cellular homeostasis leukocyte proliferation protein K48-linked deubiquitination regulation of cytokine production involved in inflammatory response positive regulation of protein targeting to mitochondrion
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline