  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Cullin 2 Antibodies
          Bethyl Laboratories
          Cul2 Polyclonal Antibody
          View all (18) Cullin 2 antibodies
          Tech Support
          Cite Cul2 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Cul2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Cul2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Cul2 Antibody (A302-476A-T) in WB
          Detection of human Cul2 by western blot and immunoprecipitation. Samples: Whole cell lysate (5, 15 and 50 µg for WB; 1 mg for IP, 20% of IP loaded) from HeLa cells. Antibodies: Affinity purified rabbit anti-Cul2 antibody (Product # A302-476A) used for WB at 0.1 µg/mL (A) and 1 µg/mL (B) and used for IP at 3 µg/mg lysate. Cul2 was also immunoprecipitated by rabbit anti-Cul2 antibody A302-475A, which recognizes an upstream epitope. Detection: Chemiluminescence with exposure times of 30 seconds (A) and 3 seconds (B). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Cul2 Antibody in Western Blot (WB)
          Cul2 Polyclonal Antibody
          Product Details
          A302-476A-T
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000-1:10,000
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          2-5 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Region between residue 695 and 745 of human cullin 2.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          10 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          tris citrate/phosphate, pH 7-8
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.
          Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Mouse and Orangutan
          Target Information
          Core component of multiple cullin-RING-based ECS (ElonginB/C-CUL2/5-SOCS-box protein) E3 ubiquitin-protein ligase complexes, which mediate the ubiquitination of target proteins. ECS complexes and ARIH1 collaborate in tandem to mediate ubiquitination of target proteins (PubMed:27565346). May serve as a rigid scaffold in the complex and may contribute to catalysis through positioning of the substrate and the ubiquitin-conjugating enzyme. The E3 ubiquitin-protein ligase activity of the complex is dependent on the neddylation of the cullin subunit and is inhibited by the association of the deneddylated cullin subunit with TIP120A/CAND1. The functional specificity of the ECS complex depends on the substrate recognition component. ECS(VHL) mediates the ubiquitination of hypoxia-inducible factor (HIF). [UniProt]
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CUL-2; Cullin family member; Cdc53 homolog; Cullin-2; MGC131970; OTTHUMP00000019437; testis secretory sperm-binding protein Li 238E; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CUL2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q13617
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 8453
          View more View less
          Function(s)
          ubiquitin-protein transferase activity protein binding protein binding, bridging ubiquitin protein ligase binding ubiquitin ligase complex scaffold activity
          Process(es)
          G1/S transition of mitotic cell cycle ubiquitin-dependent protein catabolic process proteasomal protein catabolic process protein ubiquitination protein catabolic process SCF-dependent proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process intrinsic apoptotic signaling pathway ubiquitin-dependent protein catabolic process via the C-end degron rule pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline