  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Vinculin Antibodies
          Bethyl Laboratories
          Vinculin Polyclonal Antibody
          View all (59) Vinculin antibodies
          Tech Support
          Cite Vinculin Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Vinculin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Vinculin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Vinculin Antibody (A302-534A-T) in WB
          Detection of human and mouse Vinculin by western blot. Samples: Whole cell lysate from HeLa (5, 15 and 50 µg), HEK293T (T; 50 µg), and mouse NIH 3T3 (M; 50 µg) cells. Antibodies: Affinity purified rabbit anti-Vinculin antibody (Product # A302-534A) used for WB at 0.1 µg/mL. Detection: Chemiluminescence with an exposure time of 3 minutes. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Vinculin Antibody in Western Blot (WB)
          Vinculin Polyclonal Antibody
          Product Details
          A302534AT
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000-1:10,000
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Region between residue 750 and 800 of Human vinculin.
          View immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          tris citrate/phosphate, pH 7-8
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.
          Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Rat, Chicken and Pig
          Target Information
          Vinculin (VCL) is a cytoskeletal protein associated with cell-cell and cell-extracellular matrix adherens-type junctions. It functions as one of several interacting proteins involved in anchoring F-actin to the membrane. It has been shown that a sequence of molecular interactions might be involved in the transmembrane assembly of adhesion plaques. In the assembly of adhesion plaques, the beta subunit of integrin binds to talin. Talin binds to vinculin that interacts with alpha-actinin and possibly with itself. Since alpha-actinin binds to and cross-links actin filaments, vinculin represents a key element in the transmembrane linkage of the extracellular matrix to the cytoplasmic microfilament system. Mutations in the gene can result in cardiomyopathy dilated 1W or familial hypertrophic 15.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: epididymis luminal protein 114; epididymis secretory sperm binding protein; meta-vinculin; Metavinculin; MV; RP11-178G16.3; unnamed protein product; vinc; Vinculin
          View more View less
          Gene Aliases: 9430097D22; AA571387; AI462105; AW545629; CMD1W; CMH15; HEL114; MV; MVCL; VCL; VINC
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P18206, (Mouse) Q64727
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 7414, (Mouse) 22330
          View more View less
          Function(s)
          dystroglycan binding actin binding structural molecule activity protein binding beta-catenin binding ubiquitin protein ligase binding alpha-catenin binding cadherin binding binding, bridging Rho GTPase binding actin filament binding
          Process(es)
          morphogenesis of an epithelium cell adhesion cell-matrix adhesion lamellipodium assembly regulation of cell migration negative regulation of cell migration adherens junction assembly protein localization to cell surface maintenance of blood-brain barrier apical junction assembly axon extension regulation of focal adhesion assembly platelet aggregation epithelial cell-cell adhesion regulation of establishment of endothelial barrier regulation of protein localization to cell-cell adherens junction
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0