  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • SPRY2 Antibodies
          Bethyl Laboratories
          Sprouty 2 Polyclonal Antibody
          View all (15) SPRY2 antibodies
          Tech Support
          Cite Sprouty 2 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Sprouty 2 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Group 53 Created with Sketch.
          Sprouty 2 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Sprouty 2 Antibody (A303-535A-T) in IP
          Detection of human Sprouty 2 by western blot of immunoprecipitates. Samples: Whole cell lysate (1 mg for IP, 20% of IP loaded) from HEK293T cells. Antibodies: Affinity purified rabbit anti-Sprouty 2 antibody (Product # A303-535A) used for IP at 6 µg/mg lysate. Sprouty 2 was also immunoprecipitated by rabbit anti-Sprouty 2 antibody A303-534A, which recognizes an upstream epitope. For blotting immunoprecipitated Sprouty 2, A303-535A was used at 1 µg/mL. Detection: Chemiluminescence with an exposure time of 30 seconds. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Sprouty 2 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Sprouty 2 Polyclonal Antibody
          Product Details
          A303-535A-T
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-dependent
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          2-10 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Region between residue 265 and 315 of Human Sprouty 2.
          View immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          10 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          phosphate/tris citrate, pH 7-8
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.
          Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Mouse and Bovine
          Target Information
          This gene encodes a protein belonging to the sprouty family. The encoded protein contains a carboxyl-terminal cysteine-rich domain essential for the inhibitory activity on receptor tyrosine kinase signaling proteins and is required for growth factor stimulated translocation of the protein to membrane ruffles. In primary dermal endothelial cells this gene is transiently upregulated in response to fibroblast growth factor two. This protein is indirectly involved in the non-cell autonomous inhibitory effect on fibroblast growth factor two signaling. The protein interacts with Cas-Br-M (murine) ectropic retroviral transforming sequence, and can function as a bimodal regulator of epidermal growth factor receptor/mitogen-activated protein kinase signaling. This protein may play a role in alveoli branching during lung development as shown by a similar mouse protein.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: h-Spry2; membrane-associated protein; MGC23039; Protein sprouty homolog 2; Spry-2; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: hSPRY2; IGAN3; SPRY2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O43597
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 10253
          View more View less
          Function(s)
          protein binding protein kinase binding protein serine/threonine kinase inhibitor activity protein serine/threonine kinase activator activity ubiquitin-protein transferase inhibitor activity molecular function inhibitor activity
          Process(es)
          establishment of mitotic spindle orientation sensory perception of sound negative regulation of cell proliferation fibroblast growth factor receptor signaling pathway regulation of signal transduction positive regulation of gene expression negative regulation of epithelial to mesenchymal transition negative regulation of angiogenesis lung development positive regulation of cell migration negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway negative regulation of cell projection organization negative regulation of protein ubiquitination positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation cellular response to vascular endothelial growth factor stimulus negative regulation of fibroblast growth factor receptor signaling pathway inner ear morphogenesis negative regulation of apoptotic process cell fate commitment positive regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway negative regulation of Ras protein signal transduction animal organ development branching morphogenesis of an epithelial tube negative regulation of neurotrophin TRK receptor signaling pathway positive regulation of protein kinase B signaling lung morphogenesis lung growth bud elongation involved in lung branching respiratory system development ERK1 and ERK2 cascade negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade negative regulation of vascular endothelial growth factor signaling pathway negative regulation of lens fiber cell differentiation cellular response to leukemia inhibitory factor
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline