  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • alpha Adducin Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          Bethyl Laboratories
          Alpha-Adducin Polyclonal Antibody
          View all (20) alpha Adducin antibodies
          Tech Support
          Cite Alpha-Adducin Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Alpha-Adducin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Alpha-Adducin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Alpha-Adducin Antibody (A303-713A-M) in WB
          Detection of human Alpha-Adducin by western blot. Samples: Whole cell lysate (15 µg) from HeLa, 293T, and Jurkat cells prepared using NETN lysis buffer. Antibody: Affinity purified rabbit anti-Alpha-Adducin antibody A303-713A-M (lot A303-713A-M-1) used for WB at 1:1000. Detection: Chemiluminescence with an exposure time of 3 seconds. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Alpha-Adducin Antibody in Western Blot (WB)
          Alpha-Adducin Polyclonal Antibody
          Product Details
          A303-713A-M
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000-1:10,000
          -
          Immunohistochemistry (IHC)
          1:1,000-1:5,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:1,000-1:5,000
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          2-10 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Region between residue 550 and 600 of human Adducin 1 (alpha).
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.
          Application Note: For IHC, epitope retrieval with citrate buffer pH 6.0 is recommended for FFPE tissue sections.
          Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Orangutan
          Target Information
          Adducins are a family of cytoskeleton proteins encoded by three genes (alpha, beta, gamma). Adducin is a heterodimeric protein that consists of related subunits, which are produced from distinct genes but share a similar structure. Alpha- and beta-adducin include a protease-resistant N-terminal region and a protease-sensitive, hydrophilic C-terminal region. Alpha- and gamma-adducins are ubiquitously expressed. In contrast, beta-adducin is expressed at high levels in brain and hematopoietic tissues. Adducin binds with high affinity to Ca(2+)/calmodulin and is a substrate for protein kinases A and C. Alternative splicing results in multiple variants encoding distinct isoforms; however, not all variants have been fully described.
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline