  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • beta-Arrestin 2 Antibodies
          Bethyl Laboratories
          Beta-Arrestin 2 Polyclonal Antibody
          View all (13) beta-Arrestin 2 antibodies
          Tech Support
          Cite Beta-Arrestin 2 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          Beta-Arrestin 2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Beta-Arrestin 2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          Beta-Arrestin 2 Antibody (A303-785A-T) in IHC (P)
          Detection of human Beta-Arrestin 2 by immunohistochemistry. Samples: FFPE sections of human ovarian carcinoma. Antibody: Affinity purified rabbit anti-Beta-Arrestin 2 (Product # A303-785A) (lot 1) used at a dilution of 1:1,000 (1 µg/mL) (left) and (Product # A303-786A) (lot 1) used at a dilution of 1:1,000 (1 µg/mL) (right). Detection: DAB. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Beta-Arrestin 2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Beta-Arrestin 2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Beta-Arrestin 2 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Beta-Arrestin 2 Polyclonal Antibody
          Product Details
          A303-785A-T
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          Assay-dependent
          -
          Immunohistochemistry (IHC)
          1:500-1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:500-1:2,000
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          2-10 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Region between residue 310 and 360 of human Arrestin, Beta 2.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          10 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          phosphate/tris citrate, pH 7-8
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.
          Application Note: For IHC, epitope retrieval with citrate buffer pH 6.0 is recommended for FFPE tissue sections.
          Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Orangutan
          Target Information
          Beta-arrestin-2, or ARRB2, is an adaptor protein belonging to the arrestin family with an N- arrestin domain and a C- arrestin domain. ARRB2 is a regulatory protein involved in heterotrimeric G protein-coupled receptor desensitization and is known to regulate beta2-adrenergic receptor (beta2AR) function by enhancing beta2AR mediated nuclear translocation of ERK. ARRB2 binds to phosphorylated beta2ARs, thereby causing a significant impairment of their capacity to activate G(S) proteins. Along with AIP4, ARRB2 acts as an endosomal sorting molecule that mediates CXCR4 entry into a degradative pathway. It may also be involved in hormone-specific desensitization of TSH receptors. ARRB2 is a Ca2+ binding protein of the retinal outer segments and binds to P-rhodopsin and is also involved in synaptic transmission in photoreceptor cells. It is widely expressed in most of the tissues, especially neuronal tissues and spleen.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: activated GPCR interaction protein; ARRB2; arrestin 3; Arrestin beta-2; Beta-arrestin-2; Non-visual arrestin-3; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ARB2; ARR2; ARRB2; BARR2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P32121
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 409
          View more View less
          Function(s)
          G-protein coupled receptor binding receptor binding protein binding enzyme binding protein binding, bridging ubiquitin protein ligase binding angiotensin receptor binding D1 dopamine receptor binding protein kinase B binding binding, bridging
          Process(es)
          desensitization of G-protein coupled receptor protein signaling pathway G-protein coupled receptor internalization positive regulation of receptor internalization transcription from RNA polymerase II promoter signal transduction transforming growth factor beta receptor signaling pathway I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling adult walking behavior regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway negative regulation of signal transduction positive regulation of cardiac muscle hypertrophy positive regulation of gene expression protein transport protein ubiquitination sensory perception of pain negative regulation of protein ubiquitination receptor internalization negative regulation of NF-kappaB transcription factor activity positive regulation of synaptic transmission, dopaminergic negative regulation of interleukin-1 beta production negative regulation of interleukin-12 production negative regulation of interleukin-6 production negative regulation of tumor necrosis factor production negative regulation of toll-like receptor signaling pathway negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process negative regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity modulation of synaptic transmission positive regulation of protein kinase B signaling negative regulation of protein kinase B signaling excitatory postsynaptic potential cell chemotaxis positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade postsynaptic signal transduction beta-arrestin-dependent dopamine receptor signaling pathway positive regulation of intracellular signal transduction positive regulation of cardiac muscle cell differentiation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline