  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • NMT1 Antibodies
          Bethyl Laboratories
          NMT1 Polyclonal Antibody
          View all (9) NMT1 antibodies
          Tech Support
          Cite NMT1 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          NMT1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          NMT1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          NMT1 Antibody (A304-253A-T) in WB
          Detection of human and mouse NMT1 by western blot. Samples: Whole cell lysate (50 µg) from HeLa, HEK293T, Jurkat, mouse TCMK-1, and mouse NIH 3T3 cells. Antibodies: Affinity purified rabbit anti-NMT1 antibody (Product # A304-253A) (lot A304-253A-1) used for WB at 0.1 µg/mL. Detection: Chemiluminescence with an exposure time of 30 seconds. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          NMT1 Antibody in Western Blot (WB)
          NMT1 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          NMT1 Polyclonal Antibody
          Product Details
          A304-253A-T
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000-1:10,000
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          2-10 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Region between residue 50 to 100 of human N-Myristoyltransferase 1.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          10 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          phosphate/tris citrate, pH 7-8
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.
          Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Rat, Bovine and Orangutan
          Target Information
          NMT1 is involved with Myristate, a rare 14-carbon saturated fatty acid, is cotranslationally attached by an amide linkage to the N-terminal glycine residue of cellular and viral proteins with diverse functions. N-myristoyltransferase (NMT EC 2.3.1.97) catalyzes the transfer of myristate from CoA to proteins. N-myristoylation appears to be irreversible and is required for full expression of the biologic activities of several N-myristoylated proteins, including the alpha subunit of the signal-transducing guanine nucleotide-binding protein (G protein) GO (GNAO1 MIM 139311).
          Bioinformatics
          Protein Aliases: alternative, short form NMT-S; Glycylpeptide N-tetradecanoyltransferase 1; HsNMT1; long form, NMT-L; Myristoyl-CoA:protein N-myristoyltransferase 1; NMT 1; Peptide N-myristoyltransferase 1; Protein-lysine myristoyltransferase NMT1; type I N-myristoyltransferase; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AW536594; HsNMT1; NMT; NMT1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P30419, (Mouse) O70310
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4836, (Mouse) 18107
          View more View less
          Function(s)
          glycylpeptide N-tetradecanoyltransferase activity protein binding transferase activity transferase activity, transferring acyl groups peptidyl-lysine N6-myristoyltransferase activity myristoyltransferase activity transferase
          Process(es)
          in utero embryonic development N-terminal peptidyl-glycine N-myristoylation regulation of rhodopsin mediated signaling pathway cellular response to nutrient levels cellular ketone metabolic process protein localization to membrane positive regulation of protein localization to lysosome positive regulation of establishment of protein localization to mitochondrion positive regulation of TORC1 signaling N-terminal protein myristoylation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline