  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • KTN1 Antibodies
          Bethyl Laboratories
          Kinectin Polyclonal Antibody
          View all (8) KTN1 antibodies
          Tech Support
          Cite Kinectin Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Kinectin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Kinectin Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          Kinectin Antibody (A304-384A-T) in WB
          Detection of human Kinectin by western blot. Samples: Whole cell lysate (50 µg) prepared using NETN buffer from HeLa, HEK293T, and Jurkat cells. Antibodies: Affinity purified rabbit anti-Kinectin antibody (Product # A304-384A) (lot A304-384A-1) used for WB at 0.1 µg/mL. Detection: Chemiluminescence with an exposure time of 3 seconds. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Kinectin Antibody in Western Blot (WB)
          Kinectin Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Kinectin Polyclonal Antibody
          Product Details
          A304-384A-T
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000-1:10,000
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          2-10 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Region between residue 1307 to 1357 of human Kinectin.
          View immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          10 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          tris citrate/phosphate, pH 7-8
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.
          Target Information
          Various cellular organelles and vesicles are transported along the microtubules in the cytoplasm. Likewise, membrane recycling of the endoplasmic reticulum (ER), Golgi assembly at the microtubule organizing center, and alignment of lysosomes along microtubules are all related processes. The transport of organelles requires a special class of microtubule-associated proteins (MAPs). One of these is the molecular motor kinesin an ATPase that moves vesicles unidirectionally toward the plus end of the microtubule. Another such MAP is kinectin, a large integral ER membrane protein. Antibodies directed against kinectin have been shown to inhibit its binding to kinesin.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CG-1 antigen; CG1 protein; KIAA0004; Kinectin; Kinesin receptor; SEREX-defined hypothetical rhabdomyosarcoma antigen; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CG1; KIAA0004; KNT; KTN1; MU-RMS-40.19
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q86UP2
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3895
          View more View less
          Function(s)
          RNA binding protein binding kinesin binding cadherin binding
          Process(es)
          microtubule-based movement protein transport
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline