  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • EMAP II Antibodies
          Bethyl Laboratories
          AIMP1/EMAPII/SCYE1 Polyclonal Antibody
          View all (27) EMAP II antibodies
          Tech Support
          Cite AIMP1/EMAPII/SCYE1 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          AIMP1/EMAPII/SCYE1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          AIMP1/EMAPII/SCYE1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          AIMP1/EMAPII/SCYE1 Antibody (A304-896A-T) in IHC (P)
          Detection of human AIMP1/EMAPII by immunohistochemistry. Sample: FFPE section of human prostate carcinoma. Antibody: Affinity purified rabbit anti-AIMP1/EMAPII (Product # A304-896A) (Lot 1) used at a dilution of 1:1,000 (1 µg/mL). Detection: DAB. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          AIMP1/EMAPII/SCYE1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          AIMP1/EMAPII/SCYE1 Antibody in Western Blot (WB)
          AIMP1/EMAPII/SCYE1 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          AIMP1/EMAPII/SCYE1 Polyclonal Antibody
          Product Details
          A304-896A-T
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000-1:10,000
          -
          Immunohistochemistry (IHC)
          1:500-1:2,000
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:500-1:2,000
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          2-10 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Region between residue 262 to 312 of human Aminoacyl tRNA synthase complex-interacting multifunctional protein 1 (Multisynthase complex auxiliary component p43) [Cleaved into: Endothelial monocyte-activating polypeptide 2 (EMAP-2) (Endothelial monocyte-activating polypeptide II) (EMAP-II) (Small inducible cytokine subfamily E member 1)].
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          10 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          phosphate/tris citrate, pH 7-8
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.
          Application Note: For IHC, epitope retrieval with citrate buffer pH 6.0 is recommended for FFPE tissue sections.
          Target Information
          The protein encoded by this gene is a cytokine that is specifically induced by apoptosis, and it is involved in the control of angiogenesis, inflammation, and wound healing. The release of this cytokine renders the tumor-associated vasculature sensitive to tumor necrosis factor. The precursor protein is identical to the p43 subunit, which is associated with the multi-tRNA synthetase complex, and it modulates aminoacylation activity of tRNA synthetase in normal cells. This protein is also involved in the stimulation of inflammatory responses after proteolytic cleavage in tumor cells. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. A pseudogene has been identified on chromosome 20.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Aminoacyl tRNA synthase complex-interacting multifunctional protein 1; ARS inducible multifunctional protein 1; ARS-interacting multifunctional protein 1; endothelial monocyte activating polypeptide 2; endothelial monocyte-activating polypeptide 2; endothelial-monocyte activating polypeptide II; mca1; Multisynthase complex auxiliary component p43; multisynthetase complex auxiliary component p43; SCYE1; small inducible cytokine subfamily E, member 1; small inducible cytokine subfamily E, member 1 (endothelial monocyte-activating); unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 9830137A06Rik; AIMP1; AIMP1/p43; EMAP2; EMAPII; HLD3; p43; SCYE1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q12904, (Mouse) P31230
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 9255, (Mouse) 13722
          View more View less
          Function(s)
          tRNA binding RNA binding cytokine activity protein binding protein homodimerization activity GTPase binding translational protein
          Process(es)
          angiogenesis negative regulation of endothelial cell proliferation translation apoptotic process inflammatory response signal transduction cell-cell signaling blood vessel morphogenesis leukocyte migration defense response to virus positive regulation of glucagon secretion carbohydrate metabolic process glucose metabolic process cell adhesion
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline