  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • GGA1 Antibodies
          Bethyl Laboratories
          GGA1 Polyclonal Antibody
          View all (11) GGA1 antibodies
          Tech Support
          Cite GGA1 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          GGA1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          GGA1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          GGA1 Antibody (A305-368A-T) in WB
          Detection of human GGA1 by western blot. Samples: Whole cell lysate (50 µg) from HeLa, HEK293T, and Jurkat cells prepared using NETN lysis buffer. Antibody: Affinity purified rabbit anti-GGA1 antibody (Product # A305-368A) (lot A305-368A-1) used for WB at 0.1 µg/mL. Detection: Chemiluminescence with an exposure time of 3 minutes. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          GGA1 Antibody in Western Blot (WB)
          GGA1 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          GGA1 Polyclonal Antibody
          Product Details
          A305-368A-T
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:2,000-1:10,000
          -
          Immunoprecipitation (IP)
          2-10 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          Region between residue 425 to 475 of human ADP-ribosylation factor-binding protein GGA1.
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          10 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          phosphate/tris citrate, pH 7-8
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.
          Target Information
          This gene encodes an apoptosis inhibitory protein whose expression prevents apoptosis after growth factor deprivation. This protein suppresses the transcription factor E2F1-induced apoptosis and also interacts with, and negatively regulates Acinus, a nuclear factor involved in apoptotic DNA fragmentation. Its depletion enhances the cytotoxic action of the chemotherapeutic drugs. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: ADP-ribosylation factor binding protein 1; ADP-ribosylation factor-binding protein GGA1; ARF binding protein; gamma-adaptin related protein 1; Gamma-adaptin-related protein 1; GGA1; Golgi-localized, gamma ear-containing, ARF-binding protein 1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: GGA1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9UJY5
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 26088
          View more View less
          Function(s)
          protein binding small GTPase binding phosphatidylinositol binding ubiquitin binding
          Process(es)
          intracellular protein transport Golgi to plasma membrane transport protein localization protein transport vesicle-mediated transport protein catabolic process protein localization to cell surface retrograde transport, endosome to Golgi Golgi to plasma membrane protein transport positive regulation of protein catabolic process protein localization to ciliary membrane
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline