  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • LRRC8A Antibodies
          Alomone Labs, LTD
          LRRC8A (extracellular) Polyclonal Antibody
          View all (5) LRRC8A antibodies
          Tech Support
          Cite LRRC8A (extracellular) Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (4)
          LRRC8A (extracellular) Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          LRRC8A (extracellular) Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          LRRC8A (extracellular) Antibody (AAC-001-50UL) in IHC (F)
          Expression of LRRC8A in mouse cerebellum and olfactory bulb - Immunohistochemical staining of perfusion-fixed frozen mouse brain sections with Anti-LRRC8A (extracellular) Antibody (#AAC-001), (1:200), followed by goat- Anti-rabbit-AlexaFluor-488. A. LRRC8A staining in mouse cerebellum (green) shows intensely positive cells (arrows) with Bergmann glia morphology and localization. B. Staining in mouse olfacto... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          LRRC8A (extracellular) Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          LRRC8A (extracellular) Antibody in Western Blot (WB)
          LRRC8A (extracellular) Antibody in Western Blot (WB)
          LRRC8A (extracellular) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          LRRC8A (extracellular) Polyclonal Antibody
          Product Details
          AAC-001-50UL
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:200
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          1:200
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          5 µg
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          (C)DTGPTGIKYDLDRH, corresponding to amino acid residues 91-104 of human LRRC8A, 1st extracellular loop
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.8 mg/mL
          Amount
          40 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 1% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Reconstitution: 25 µL, 50 µL or 0.2 mL double distilled water (DDW), depending on the sample size. The antibody ships as a lyophilized powder at room temperature. Upon arrival, it should be stored at -20C. The reconstituted solution can be stored at 4C for up to 1 week. For longer periods, small aliquots should be stored at -20C. Avoid multiple freezing and thawing. Centrifuge all antibody preparations before use (10000 x g 5 min).
          Target Information
          Essential component of the volume-regulated anion channel (VRAC, also named VSOAC channel), an anion channel required to maintain a constant cell volume in response to extracellular or intracellular osmotic changes. The VRAC channel conducts iodide better than chloride and may also conduct organic osmolytes like taurine. It is unclear whether LRRC8A constitutes a pore-forming subunit or whether it is closely associated with the pore and mediates channel properties such as ion selectivity. Involved in B-cell development: required for the pro-B cell to pre-B cell transition. Also required for T-cell development.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: ebo; HsLRRC8A; leucine rich repeat containing 8 family member A; leucine rich repeat containing 8A; leucine-rich repeat-containing 8; Leucine-rich repeat-containing protein 8A; Protein ebouriffe; Swelling protein 1; Swelling protein 1 SWELL1; unnamed protein product; Volume-regulated anion channel subunit LRRC8A
          View more View less
          Gene Aliases: AGM5; HsLRRC8A; KIAA1437; LRRC8; LRRC8A; mKIAA1437; SWELL1; UNQ221/PRO247
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8IWT6, (Mouse) Q80WG5, (Rat) Q4V8I7
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 56262, (Mouse) 241296, (Rat) 311846
          View more View less
          Function(s)
          volume-sensitive anion channel activity anion channel activity protein binding identical protein binding cyclic-GMP-AMP transmembrane transporter activity molecular_function
          Process(es)
          anion transport cell volume homeostasis response to osmotic stress anion transmembrane transport pre-B cell differentiation biological_process cellular glucose homeostasis ion transport spermatogenesis organic anion transport taurine transport aspartate transport cell differentiation positive regulation of insulin secretion protein hexamerization ion transmembrane transport positive regulation of myoblast differentiation cyclic-GMP-AMP transmembrane import across plasma membrane chloride transmembrane transport
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline