  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • MAS1 Antibodies
          Alomone Labs, LTD
          Angiotensin-(1-7) Mas Receptor Polyclonal Antibody
          View all (10) MAS1 antibodies
          Tech Support
          Cite Angiotensin-(1-7) Mas Receptor Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (4)
          Angiotensin-(1-7) Mas Receptor Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Angiotensin-(1-7) Mas Receptor Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 4
          Angiotensin-(1-7) Mas Receptor Antibody (AAR-013-25UL) in IHC (P)
          Expression of Angiotensin- (1-7) Mas Receptor in rat kidney - Immunohistochemical staining of rat kidney paraffin embedded sections using Anti-Angiotensin- (1-7) Mas Receptor Antibody (#AAR-013), (1:100). Angiotensin- (1-7) Mas receptor (brown staining)isdetected in proximal tubules (PT) and distal tubules (DT) in the renal cortex. Collecting ducts (CD) are less stained and both glomeruli (G) and blood vess... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Angiotensin-(1-7) Mas Receptor Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Angiotensin-(1-7) Mas Receptor Antibody in Western Blot (WB)
          Angiotensin-(1-7) Mas Receptor Antibody in Western Blot (WB)
          Angiotensin-(1-7) Mas Receptor Antibody in Western Blot (WB)
          Angiotensin-(1-7) Mas Receptor Polyclonal Antibody
          Product Details
          AAR-013-25UL
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:200
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          (C)KIRKNTWASHSSK, corresponding to amino acid residues 212-224 of the rat Angiotensin-(1-7) Mas receptor, 3rd intracellular loop
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.8 mg/mL
          Amount
          20 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 1% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Reconstitution: 25 µL, 50 µL or 0.2 mL double distilled water (DDW), depending on the sample size. The antibody ships as a lyophilized powder at room temperature. Upon arrival, it should be stored at -20C. The reconstituted solution can be stored at 4C, protected from the light, for up to 1 week. For longer periods, small aliquots should be stored at -20C. Avoid multiple freezing and thawing. Centrifuge all antibody preparations before use (10000 X g 5 min).
          Target Information
          The structure of the MAS1 product indicates that it belongs to the class of receptors that are coupled to GTP-binding proteins and share a conserved structural motif, which is described as a 7-transmembrane segment following the prediction that these hydrophobic segments form membrane-spanning alpha-helices. The MAS1 protein may be a receptor that, when activated, modulates a critical component in a growth-regulating pathway to bring about oncogenic effects.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: angiotensin-(1-7) receptor; mas protein; MAS proto-oncogene; Mas-related G protein-coupled receptor A; MAS1; MAS1 oncogene; Mas1 proto-oncogene; MGC119966; Proto-oncogene Mas
          View more View less
          Gene Aliases: c-mas; MAS; Mas-1; MAS1; MGRA
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P04201, (Rat) P12526, (Mouse) P30554
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4142, (Rat) 25153, (Mouse) 17171
          View more View less
          Function(s)
          angiotensin receptor activity G-protein coupled receptor activity angiotensin type II receptor activity protein binding G-protein coupled peptide receptor activity peptide binding peptide hormone binding signal transducer activity G-protein coupled receptor
          Process(es)
          vasodilation by angiotensin involved in regulation of systemic arterial blood pressure signal transduction G-protein coupled receptor signaling pathway adenylate cyclase-activating G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling regulation of inflammatory response phospholipase C-activating angiotensin-activated signaling pathway negative regulation of protein phosphorylation activation of NF-kappaB-inducing kinase activity spermatogenesis positive regulation of cell proliferation male gonad development response to activity hippocampus development response to gonadotropin angiotensin-activated signaling pathway response to drug response to peptide hormone positive regulation of DNA replication positive regulation of inositol phosphate biosynthetic process protein kinase C signaling cellular response to peptide hormone stimulus
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline