  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD49b (Integrin alpha 2) Antibodies
          Proteintech
          CD49b Monoclonal Antibody (AK7), Atlantic Blue™
          View all (54) CD49b (Integrin alpha 2) antibodies
          Tech Support
          Cite CD49b Monoclonal Antibody (AK7), Atlantic Blue™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD49b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD49b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CD49b Antibody (AB-65252) in Flow
          1X10^6 human PBMCs were surface stained with 5 µL Atlantic Blue™ Anti-Human CD49b (AB-65252, Clone:AK7) or unstained. Cells were not fixed. Monocytes were gated. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD49b Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          AB-65252
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          AK7
          Immunogen
          Recombinant protein
          Conjugate
          Atlantic Blue™ Atlantic Blue™ Atlantic Blue™
          • Unconjugated
          • Cardinal Red
          • CoraLite Plus 488
          • CoraLite Plus 647
          • CoraLite Plus 750
          • CoraLitePlus 405
          • CoraLitePlus 555
          • FITC Plus
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          404/458 nm
          Form
          Liquid
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 0.5% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          CD49b (Integrin alpha 2, Integrin alpha 2 chain, VLA-2 alpha chain, HM alpha 2) is a member of the integrin family. It is a glycoprotein with molecular weight of 150 kD, and it complexes with CD29 (Integrin beta 1) to form the heterodimeric integrin VLA-2 (integrin alpha 2 beta 1, or GPIa/IIa) complex. VLA-2 is an extracellular receptor for laminin, collagen, and fibronectin, and interaction with its ligands results in the activation of intracellular signaling pathways. It has reported roles in VEGF-induced angiogenesis in vivo, as well as adhesion and lymphocyte activation. CD49b is expressed by NK cells, NK-T cells, monocytes, platelets, and epithelial cells. It is also expressed on adaptive immune cells such as T and B cells, specifically on a subset of CD4+ T cells in the spleen, on intraepithelial and lamina propria lymphocytes in the intestine, as well as on a population of peripheral CD4+ type 1 T regulatory (Tr1) cells that co-express LAG-3.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: alpha 2 integrin; alpha 2 subunit of VLA-2 receptor; BDPLT9; CD49 antigen-like family member B; CD49b; Collagen receptor; glycoprotein Ia; GPIa; human platelet alloantigen 5; human platelet alloantigen system 5; Integrin alpha-2; integrin, alpha 2 (CD49B, alpha 2 subunit of VLA-2 receptor); platelet antigen Br; platelet glycoprotein GPIa; Platelet membrane glycoprotein Ia; unnamed protein product; very late activation protein 2 receptor, alpha-2 subunit; very late activation receptor alpha-2 subunit; very late activation receptor subunit alpha-2; VLA-2 subunit alpha; VLA2 receptor
          View more View less
          Gene Aliases: BR; CD49B; GPIa; HPA-5; ITGA2; VLA-2; VLAA2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P17301
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3673
          View more View less
          Function(s)
          beta-amyloid binding virus receptor activity integrin binding protein binding collagen binding signaling receptor activity collagen receptor activity laminin binding heparan sulfate proteoglycan binding macromolecular complex binding metal ion binding collagen binding involved in cell-matrix adhesion
          Process(es)
          response to hypoxia positive regulation of leukocyte migration substrate-dependent cell migration hypotonic response cell adhesion cell-matrix adhesion integrin-mediated signaling pathway female pregnancy blood coagulation response to xenobiotic stimulus organ morphogenesis positive regulation of epithelial cell migration response to amine response to muscle activity positive regulation of smooth muscle cell migration extracellular matrix organization mammary gland development positive regulation of cell projection organization cell-substrate adhesion positive regulation of collagen biosynthetic process response to L-ascorbic acid cell adhesion mediated by integrin collagen-activated signaling pathway skin morphogenesis positive regulation of translation positive regulation of cell adhesion positive regulation of smooth muscle contraction viral entry into host cell focal adhesion assembly mesodermal cell differentiation positive regulation of smooth muscle cell proliferation positive regulation of positive chemotaxis detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of pain positive regulation of transmission of nerve impulse positive regulation of phagocytosis, engulfment hepatocyte differentiation response to parathyroid hormone cellular response to mechanical stimulus cellular response to estradiol stimulus cell-cell adhesion
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline