Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • ACAP2 Antibodies

          Invitrogen

          ACAP2 Polyclonal Antibody

          View all (12) ACAP2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ACAP2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          ACAP2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ACAP2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ACAP2 Antibody (PA5-114808) in ICC/IF

          Immunocytochemistry analysis of ACAP2 in HeLa cells. Samples were treated with PFA, permeabilized in 0.1% Triton X-100, blocked in 10% serum (45 min at 25°C), and incubated with polyclonal antibody (Product # PA5-114808) at a dilution of 1:200 (1 hr at 37°C). Secondary staining was applied with mouse anti-beta tubulin; AlexaFluor 594 conjugated goat anti-rabbit IgG (Red); AlexaFluor 88 conjugated goat anti-mouse IgG (Green) and DAPI (blue) using a dilution of 1:200 (1 hr at 37°C). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ACAP2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ACAP2 Antibody in Western Blot (WB)
          ACAP2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-114808

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:3,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Non-human primate, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A synthesized peptide derived from human ACAP2(Accession Q15057), corresponding to amino acid residues G746-F778.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2899444

          Product Specific Information

          Antibody detects endogenous levels of total ACAP2.

          Target Information

          ACAP2 is a transport carrier belonging to the Centaurin family with three ANK repeats, an Arf-GAP domain, a BAR domain, and a PH domain. ACAP2, a GTPase-activating protein (GAP) for ADP ribosylation factor 6 (ARF6) has robust constitutive ARF6 GAP activity, where the GAP activity is stimulated by phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PIP2) and phosphatidic acid but has little activity toward ARF1 and is known to control the return of ARF to the inactive GDB-bound shots. ACAP2, along with ACAP1, is targeted by phosphatidyl inositol (3, 4, 3) triphosphate inhibiting the formation of PDGF-induced dorsal membrane ruffles in NIH3T3 fibroblasts when overexpressed. ACAP2 is phosphorylated upon DNA damage, probably by ATM or ATR. Expression is wide-spread with the highest level in lung.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Arf GAP with coiled coil, ANK repeat and PH domains 2; Arf-GAP with coiled-coil, ANK repeat and PH domain-containing protein 2; centaurin beta2; centaurin, beta 2; Centaurin-beta-2; Cnt-b2; KIAA0041; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 4832442G16; 9530039J15Rik; ACAP2; CENTB2; CNT-B2; KIAA0041; mKIAA0041

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q15057, (Mouse) Q6ZQK5, (Rat) Q5FVC7

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 23527, (Mouse) 78618, (Rat) 619382

          View more View less

          Function(s)
          GTPase activator activity protein binding zinc ion binding metal ion binding Rab GTPase binding
          Process(es)
          actin filament-based process protein localization to endosome positive regulation of GTPase activity cellular response to nerve growth factor stimulus endocytic recycling
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-6b469b8bb7-kg5vd:80/100.66.78.64:80.
          git-commit: a334af76dff23450325448aedefe62379591458a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.1-2026.04.16-1.0