  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TRPC5 Antibodies
          Alomone Labs, LTD
          TRPC5 Polyclonal Antibody
          View all (18) TRPC5 antibodies
          Tech Support
          Cite TRPC5 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          TRPC5 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.
          TRPC5 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          TRPC5 Antibody (ACC-020-25UL) in IHC
          Expression of TRPC5 in rat cortex - Immunohistochemical staining of rat cortex using Anti-TRPC5 Antibody (#ACC-020). A. TRPC5 immunoreactivity (green) appears in pyramidal shaped neuronal soma (vertical arrows) and apical dendrites (horizontal arrows). B. Nuclear staining using DAPI as the counterstain (blue). C. Merged image of A and B. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          TRPC5 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TRPC5 Antibody in Western Blot (WB)
          TRPC5 Polyclonal Antibody
          Product Details
          ACC-020-25UL
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:200
          -
          Immunohistochemistry (IHC)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          (C)HKWGDGQEEQVTTRL,corresponding to amino acid residues 959-973 of human TRPC5, Intracellular, C-terminus
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.85 mg/mL
          Amount
          21.25 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 1% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Reconstitution: 25 µL, 50 µL or 0.2 mL double distilled water (DDW), depending on the sample size. The antibody ships as a lyophilized powder at room temperature. Upon arrival, it should be stored at -20C. The reconstituted solution can be stored at 4C for up to 1 week. For longer periods, small aliquots should be stored at -20C. Avoid multiple freezing and thawing. Centrifuge all antibody preparations before use (10000 x g 5 min).
          Target Information
          TRPC5 belongs to the transient receptor family. TRPC5 is one of the seven mammalian TRPC (transient receptor potential channel) proteins. The TRPC5 protein is a multi-pass membrane protein and is thought to form a receptor-activated non-selective calcium permeant cation channel. TRPC5 is active alone or as a heteromultimeric assembly with TRPC1, TRPC3, and TRPC4. TRPC5 also interacts with multiple proteins including calmodulin, CABP1, enkurin, Na(+)-H+ exchange regulatory factor (NHERF ), interferon-induced GTP-binding protein (MX1), ring finger protein 24 (RNF24), and SEC14 domain and spectrin repeat-containing protein 1 (SESTD1). TRPC5 is thought to form a receptor-activated non-selective calcium permeant cation channel. TRPC5 is probably operated by a phosphatidylinositol second messenger system activated by receptor tyrosine kinases, or G-protein coupled receptors. TRPC5 has also been shown to be calcium-selective, and may also be activated by intracellular calcium store depletion. Diseases associated with TRPC5 include Hypertrophic Pyloric Stenosis and Pyloric Stenosis.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Capacitative calcium entry channel 2; CCE2; Htrp-5; hTRP5; mtrp5; protein phosphatase 1, regulatory subunit 159; Short transient receptor potential channel 5; transient receptor potential channel 5; Transient receptor protein 5; TRP-5; Trp-related protein 5; TrpC5; vtransient receptor potential cation channel, subfamily C, member 5
          View more View less
          Gene Aliases: CCE2; PPP1R159; TRP-5; TRP5; TRPC5; Trrp5
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9UL62, (Mouse) Q9QX29
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 7224, (Mouse) 22067, (Rat) 140933
          View more View less
          Function(s)
          actin binding ion channel activity calcium channel activity protein binding store-operated calcium channel activity clathrin binding actinin binding metal ion binding ATPase binding inositol 1,4,5 trisphosphate binding ion channel transporter
          Process(es)
          ion transport calcium ion transport positive regulation of cytosolic calcium ion concentration nervous system development positive regulation of cell proliferation neuron differentiation ion transmembrane transport positive regulation of neuron differentiation positive regulation of axon extension negative regulation of dendrite morphogenesis neuron apoptotic process regulation of cytosolic calcium ion concentration transmembrane transport calcium ion transmembrane transport phosphatidylserine exposure on apoptotic cell surface regulation of membrane hyperpolarization transport manganese ion transport
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-454p7:80/100.66.72.101:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline