  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TRPM4 Antibodies
          Alomone Labs, LTD
          TRPM4 Polyclonal Antibody
          View all (18) TRPM4 antibodies
          Tech Support
          Cite TRPM4 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          TRPM4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          TRPM4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          TRPM4 Antibody (ACC-044-25UL) in IHC (P)
          Expression of TRPM4 in rat lung - Immunohistochemical staining of rat lung paraffin embedded sections using Anti-TRPM4 Antibody (#ACC-044), (1:100). TRPM4 is expressed in the respiratory epithelium of the bronchiole (arrows). Hematoxilin is used as the counterstain. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          TRPM4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TRPM4 Antibody in Western Blot (WB)
          TRPM4 Polyclonal Antibody
          Product Details
          ACC-044-25UL
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:200
          -
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:100
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          EKEQSWIPKIFKK(C), corresponding to amino acid residues 5-17 of human TRPM4, Intracellular, N-terminus
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.85 mg/mL
          Amount
          21.25 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 1% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Reconstitution: 25 µL, 50 µL or 0.2 mL double distilled water (DDW), depending on the sample size. The antibody ships as a lyophilized powder at room temperature. Upon arrival, it should be stored at -20C. The reconstituted solution can be stored at 4C, protected from the light, for up to 1 week. For longer periods, small aliquots should be stored at -20C. Avoid multiple freezing and thawing. Centrifuge all antibody preparations before use (10000 X g 5 min).
          Target Information
          Calcium-activated non selective (CAN) cation channel that mediates membrane depolarization. While it is activated by increase in intracellular Ca2+, it is impermeable to it. Mediates transport of monovalent cations (Na+, K+, Cs+, Li+), leading to depolarize the membrane. It thereby plays a central role in cadiomyocytes, neurons from entorhinal cortex, dorsal root and vomeronasal neurons, endocrine pancreas cells, kidney epithelial cells, cochlea hair cells etc. Participates in T-cell activation by modulating Ca2+ oscillations after T lymphocyte activation, which is required for NFAT-dependent IL2 production. Involved in myogenic constriction of cerebral arteries. Controls insulin secretion in pancreatic beta-cells. May also be involved in pacemaking or could cause irregular electrical activity under conditions of Ca2+ overload. Affects T-helper 1 (Th1) and T-helper 2 (Th2) cell motility and cytokine production through differential regulation of calcium signaling and NFATC1 localization. Enhances cell proliferation through up-regulation of the beta-catenin signaling pathway.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Calcium-activated non-selective cation channel 1; cation channel TRPM4A; cation channel TRPM4B; cation channel TRPM4C; H LTrpC-4; hTRPM4; Long transient receptor potential channel 4; LTrpC-4; LTrpC4; melastatin like 2 protein; Melastatin-4; Melastatin-like 2; MLS2s; Transient receptor potential cation channel subfamily M member 4; transient receptor potential ion channel melastatin subgroup member 4; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 1110030C19Rik; AW047689; EKVP6; hTRPM4; LTrpC-4; LTRPC4; Mls2s; PFHB1B; TRPM4; TRPM4B
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8TD43, (Mouse) Q7TN37, (Rat) Q9ESQ5
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 54795, (Mouse) 68667, (Rat) 171143
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding ion channel activity calcium activated cation channel activity calcium channel activity sodium channel activity calcium ion binding protein binding calmodulin binding ATP binding identical protein binding metal ion binding metal ion transmembrane transporter activity voltage-gated ion channel activity ion channel transporter
          Process(es)
          adaptive immune response immune system process dendritic cell chemotaxis regulation of T cell cytokine production ion transport calcium ion transport positive regulation of cytosolic calcium ion concentration positive regulation of cell proliferation positive regulation of heart rate protein sumoylation calcium-mediated signaling metal ion transport negative regulation of bone mineralization ion transmembrane transport positive regulation of insulin secretion involved in cellular response to glucose stimulus positive regulation of fat cell differentiation negative regulation of osteoblast differentiation positive regulation of vasoconstriction protein homotetramerization transmembrane transport calcium ion transmembrane transport cellular response to ATP membrane depolarization during AV node cell action potential membrane depolarization during Purkinje myocyte cell action potential membrane depolarization during bundle of His cell action potential regulation of heart rate by cardiac conduction positive regulation of canonical Wnt signaling pathway cation transmembrane transport inorganic cation transmembrane transport sodium ion import across plasma membrane regulation of ventricular cardiac muscle cell action potential positive regulation of atrial cardiac muscle cell action potential positive regulation of adipose tissue development positive regulation of regulation of vascular smooth muscle cell membrane depolarization transport cation transport regulation of ion transmembrane transport vasoconstriction regulation of membrane potential cardiac conduction
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline