  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TRPC4 Antibodies
          Alomone Labs, LTD
          TRPC4 (extracellular) Polyclonal Antibody
          View all (11) TRPC4 antibodies
          Tech Support
          Cite TRPC4 (extracellular) Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          TRPC4 (extracellular) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          TRPC4 (extracellular) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          TRPC4 (extracellular) Antibody (ACC-119-25UL) in ICC/IF
          Expression of TRPC4 in rat PC12 cells - Cell surface detection of TRPC4 in intact living rat Pheochromocytoma (PC12) cells. A. Extracellular staining of cells using Anti-TRPC4 (extracellular) Antibody (#ACC-119), (1:50) followed by goat Anti-rabbit-AlexaFluor-594 secondary Antibody (red). B. Live view of the cells. C. Merged image of A and B. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          TRPC4 (extracellular) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TRPC4 (extracellular) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          TRPC4 (extracellular) Antibody in Western Blot (WB)
          TRPC4 (extracellular) Polyclonal Antibody
          Product Details
          ACC-119-25UL
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:200
          -
          Immunohistochemistry (IHC)
          Assay-dependent
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          (C)KYSALNPRESWD, corresponding to amino acid residues 458-469 of rat TRPC4, 2nd extracellular loop
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.85 mg/mL
          Amount
          21.25 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 1% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Reconstitution: 25 µL, 50 µL or 0.2 mL double distilled water (DDW), depending on the sample size. The antibody ships as a lyophilized powder at room temperature. Upon arrival, it should be stored at -20C. The reconstituted solution can be stored at 4C for up to 1 week. For longer periods, small aliquots should be stored at -20C. Avoid multiple freezing and thawing. Centrifuge all antibody preparations before use (10000 x g 5 min).
          Target Information
          TRPC4 is a member of the canonical subfamily of transient receptor potential cation channels. TRPC4 forms a non-selective calcium-permeable cation channel that is activated by Gq-coupled receptors and tyrosine kinases, and plays a role in multiple processes including endothelial permeability, vasodilation, neurotransmitter release and cell proliferation. Single nucleotide polymorphisms in TRPC4 may be associated with generalized epilepsy with photosensitivity. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for TRPC4. The classical or canonical transient receptor potential (TRPC) channels are the subfamily most closely related to the founding member of the TRP family, the Drosophila TRP channel. TRPC channels have seven TRPC genes that encode the channel protein (TRPC1-7). Diseases associated with TRPC4 include Photosensitive Epilepsy.CaV3.3 encodes the pore-forming alpha subunit of a voltage gated calcium channel. The encoded protein is a member of a subfamily of calcium channels referred to as is a low voltage-activated, T-type, calcium channel. The channel encoded by CaV3.3 is characterized by a slower activation and inactivation compared to other T-type calcium channels. CaV3.3 may be involved in calcium signaling in neurons. Alternate splicing results in multiple transcript variants of CaV3.3. Voltage-gated calcium channels (CaV) are present in the membrane of most excitable cells and mediate calcium influx in response to depolarization, an proteins such as CaV3.3 regulate intracellular processes such as contraction, secretion, neurotransmission and gene expression. Diseases associated with CACNA1I include Childhood Absence Epilepsy.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: alpha TRPC4; beta TRPC4; beta-2 TRPC4; capacitative calcium entry channel 1; Capacitative calcium entry channel Trp4; CCE1; hTrp-4; hTrp4; MGC119570; MGC119571; MGC119572; MGC119573; non-selective cation channel; putative capacitative calcium entry channel; Receptor-activated cation channel TRP4; Short transient receptor potential channel 4; transient receptor potential channel 4; transient receptor potential protein 4; transient receptor protein 4; Trp-related protein 4; TRPC 4; TrpC4; Trpc4_v2; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CCE1; HTRP-4; HTRP4; STRPC4; TRP4; TRPC4; Trrp4
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9UBN4, (Mouse) Q9QUQ5
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 7223, (Rat) 84494, (Mouse) 22066
          View more View less
          Function(s)
          ion channel activity calcium channel activity protein binding beta-catenin binding store-operated calcium channel activity cadherin binding inositol 1,4,5 trisphosphate binding ion channel transporter
          Process(es)
          ion transport calcium ion transport gamma-aminobutyric acid secretion ion transmembrane transport oligodendrocyte differentiation regulation of cytosolic calcium ion concentration transmembrane transport calcium ion import calcium ion transmembrane transport regulation of calcium ion transport transport manganese ion transport
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline