  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TRPM7 Antibodies
          Alomone Labs, LTD
          TRPM7 (extracellular) Polyclonal Antibody
          View all (25) TRPM7 antibodies
          Tech Support
          Cite TRPM7 (extracellular) Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (5)
          TRPM7 (extracellular) Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          TRPM7 (extracellular) Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 5
          TRPM7 (extracellular) Antibody (ACC-129-50UL) in IHC (F)
          Expression of TRPM7 in rat hippocampus. Immunohistochemical staining of perfusion-fixed frozen rat brain sections with Anti-TRPM7 (extracellular) Antibody (#ACC-129), (1:600), followed by goat Anti-rabbit-AlexaFluor-488. A. Staining in the rat hippocampal dentate gyrus, showed TRPM7 immunoreactivity (green) in neurons (arrows). B. Pre-incubation of the Antibody with TRPM7 (extracellular) Blocking Peptide (B... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          TRPM7 (extracellular) Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          TRPM7 (extracellular) Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          TRPM7 (extracellular) Antibody in Western Blot (WB)
          TRPM7 (extracellular) Antibody in Western Blot (WB)
          TRPM7 (extracellular) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TRPM7 (extracellular) Polyclonal Antibody
          Product Details
          ACC-129-50UL
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:200
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          1:600
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          2.5 µg
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse, Rat, Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          (C)RFGAKWNYINAYDNH, corresponding to amino acid residues 942-956 of mouse TRPM7, Extracellular, 2nd loop
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.8 mg/mL
          Amount
          40 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 1% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Reconstitution: 25 µL, 50 µL or 0.2 mL double distilled water (DDW), depending on the sample size. The antibody ships as a lyophilized powder at room temperature. Upon arrival, it should be stored at -20C. The reconstituted solution can be stored at 4C, protected from the light, for up to 1 week. For longer periods, small aliquots should be stored at -20C. Avoid multiple freezing and thawing. Centrifuge all antibody preparations before use (10000 X g 5 min).
          Target Information
          TRPCs, mammalian homologs of the Drosophila transient receptor potential (trp) protein, are ion channels that are thought to mediate capacitative calcium entry into the cell. TRP-PLIK is a protein that is both an ion channel and a kinase. As a channel, it conducts calcium and monovalent cations to depolarize cells and increase intracellular calcium. As a kinase, it is capable of phosphorylating itself and other substrates. The kinase activity is necessary for channel function, as shown by its dependence on intracellular ATP and by the kinase mutants.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: ChaK1; melanoma alpha-kinase; Channel kinase 1; Channel-kinase 1; FLJ20117; Long transient receptor potential channel 7; long transient receptor potential channel 7 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96QT4}; LTRPC ion channel family member 7; LTrpC-7; LTrpC7 {ECO:0000250|UniProtKB:Q96QT4}; member of LTRPC ion channel family; tr; Transient receptor potential cation channel subfamily M member 7; transient receptor potential cation channel subfamily M member 7 {ECO:0000312|RGD:620053}; transient receptor potential M7; Transient receptor potential-phospholipase C-interacting kinase; transient receptor potential-phospholipase C-interacting kinase {ECO:0000303|PubMed:11161216}; transient receptor potential-related protein, ChaK; TRMP7; TRP PLIK; TRP-PLIK; TRP-PLIK {ECO:0000303|PubMed:11161216}; trpm7 {ECO:0000312|RGD:620053}; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 2310022G15Rik; 4833414K03Rik; 5033407O22Rik; ALSPDC; CHAK; CHAK1; Ltpr7; LTrpC-7; LTRPC7; TRP-PLIK; TRPM7; TRPPLIK
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q96QT4, (Mouse) Q923J1, (Rat) Q925B3
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 54822, (Mouse) 58800, (Rat) 679906
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding actin binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity ion channel activity cation channel activity calcium channel activity zinc ion transmembrane transporter activity protein binding ATP binding magnesium ion transmembrane transporter activity kinase activity transferase activity myosin binding metal ion binding protein serine kinase activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups ion channel transporter
          Process(es)
          protein phosphorylation ion transport calcium ion transport zinc II ion transport magnesium ion homeostasis cellular magnesium ion homeostasis programmed cell death magnesium ion transport calcium-dependent cell-matrix adhesion actomyosin structure organization ion transmembrane transport protein autophosphorylation protein tetramerization protein homotetramerization transmembrane transport necroptotic process calcium ion transmembrane transport zinc II ion transmembrane transport cation transmembrane transport magnesium ion transmembrane transport transport cation transport memory phosphorylation positive regulation of apoptotic process response to radiation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline