Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • ACER3 Antibodies

          Invitrogen

          ACER3 Polyclonal Antibody

          View all (3) ACER3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ACER3 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          ACER3 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          ACER3 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ACER3 Antibody (PA5-101416) in WB

          Western blot analysis of ACER3 extracts from COLO205 cells (heat-shock treatment). Samples were incubated with ACER3 polyclonal antibody (Product # PA5-101416) using a dilution of 1:1,000. Observed bands: 33 kDa. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ACER3 Antibody in Western Blot (WB)
          ACER3 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA5-101416

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A synthesized peptide derived from human ACER3(Accession Q9NUN7), corresponding to amino acid residues T177-G227.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2850852

          Product Specific Information

          Antibody detects endogenous levels of total PHCA.

          Target Information

          ACER3 is a protein coding gene. Endoplasmic reticulum and Golgi ceramidase that catalyzes the hydrolysis of unsaturated long-chain C18:1-, C20:1- and C20:4-ceramides, dihydroceramides and phytoceramides into sphingoid bases like sphingosine and free fatty acids at alkaline pH. Ceramides, sphingosine, and its phosphorylated form sphingosine-1-phosphate are bioactive lipids that mediate cellular signaling pathways regulating several biological processes including cell proliferation, apoptosis and differentiation. Controls the generation of sphingosine in erythrocytes, and thereby sphingosine-1-phosphate in plasma. Through the regulation of ceramides and sphingosine-1-phosphate homeostasis in the brain may play a role in neurons survival and function. By regulating the levels of proinflammatory ceramides in immune cells and tissues, may modulate the inflammatory response.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: alkaline CDase 3; Alkaline ceramidase 3; Alkaline dihydroceramidase SB89; Alkaline phytoceramidase; AlkCDase 3; aPHC; phytoceramidase, alkaline; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 1110057L18Rik; 5430429L08Rik; ACER3; APHC; AV015045; PHCA; PLDECO; RGD1561254

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9NUN7, (Mouse) Q9D099

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 55331, (Mouse) 66190, (Rat) 499210

          View more View less

          Function(s)
          calcium ion binding zinc ion binding hydrolase activity hydrolase activity, acting on carbon-nitrogen (but not peptide) bonds, in linear amides ceramidase activity metal ion binding histone deacetylase activity protein-N-terminal asparagine amidohydrolase activity UDP-3-O-[3-hydroxymyristoyl] N-acetylglucosamine deacetylase activity iprodione amidohydrolase activity (3,5-dichlorophenylurea)acetate amidohydrolase activity 4'-(2-hydroxyisopropyl)phenylurea amidohydrolase activity didemethylisoproturon amidohydrolase activity N-isopropylacetanilide amidohydrolase activity N-cyclohexylformamide amidohydrolase activity isonicotinic acid hydrazide hydrolase activity cis-aconitamide amidase activity gamma-N-formylaminovinylacetate hydrolase activity N2-acetyl-L-lysine deacetylase activity O-succinylbenzoate synthase activity indoleacetamide hydrolase activity N-acetylcitrulline deacetylase activity N-acetylgalactosamine-6-phosphate deacetylase activity diacetylchitobiose deacetylase activity chitooligosaccharide deacetylase activity phytoceramidase activity molecular_function
          Process(es)
          ceramide metabolic process positive regulation of cell proliferation sphingosine biosynthetic process phytosphingosine biosynthetic process lipid metabolic process sphingolipid metabolic process inflammatory response myelination regulation of programmed cell death ceramide catabolic process biological_process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline