Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • ADAM10 Antibodies

          Invitrogen

          ADAM10 Polyclonal Antibody

          View all (29) ADAM10 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ADAM10 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          ADAM10 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          ADAM10 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ADAM10 Antibody (PA1-30676) in ICC/IF

          Immunocytochemistry-Immunofluorescence analysis of ADAM10 in K562 cells using ADAM10 Polyclonal Antibody (Product # PA1-30676) at a dilution of 10 µg/mL. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ADAM10 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ADAM10 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          ADAM10 Antibody in Western Blot (WB)
          ADAM10 Polyclonal Antibody

          Product Details

          PA1-30676

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          2-10 µg/mL
          -

          ELISA (ELISA)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Synthetic peptide-amino acids 732-748 of Human ADAM10.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2222926

          Product Specific Information

          Recommended positive controls: K-562 Cell Slide(GTX25535), Jurkat Cell Lysate(GTX27899).



          Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

          Target Information

          Proinflammatory cytokine tumor necrosis factor-a (TNF-a) contributes to a variety of inflammatory responses and programmed cell death. Notch receptor and its ligand participate in cell fate decisions during vertebrate development and are associated with several human disorders, including a T-cell lymphoma. TNF-a, notch and its ligand delta are all membrane-bond molecules, which are cleaved by proteases to release mature proteins or functional receptor. ADAM10, a metalloprotease-disintegrin in the family of mammalian ADAM (for a disintegrin and metalloprotease), was recently identified to cleave TNF-a, notch and its ligand delta (1-3). The genes encoding human, mouse, and bovine ADAM10 were recently cloned and designated ADAM 10, kuzbanian (KUZ), and MADM, respectively. ADAM10 mRNA is expressed in a variety of human and bovine tissues.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: a disintegrin and metallopeptidase domain 10; a disintegrin and metalloprotease domain (ADAM) 10; a disintegrin and metalloprotease domain 10; a disintegrin and metalloproteinase; ADAM; ADAM 10; ADAMs; CD156c; CDw156; Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 10; Kuzbanian protein homolog; Mammalian disintegrin-metalloprotease; metalloendopeptidases; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 1700031C13Rik; AD10; AD18; ADAM10; CD156c; CDw156; HsT18717; KUZ; kuzbanian; MADM; RAK

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O14672, (Mouse) O35598, (Rat) Q10743

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 102, (Mouse) 11487, (Rat) 29650

          View more View less

          Function(s)
          endopeptidase activity metalloendopeptidase activity integrin binding protein binding peptidase activity metallopeptidase activity hydrolase activity SH3 domain binding protein kinase binding protein homodimerization activity metal ion binding metallodipeptidase activity metalloendopeptidase activity involved in amyloid precursor protein catabolic process zinc ion binding SH2 domain binding protease
          Process(es)
          in utero embryonic development proteolysis membrane protein ectodomain proteolysis negative regulation of cell adhesion Notch signaling pathway integrin-mediated signaling pathway cell-cell signaling positive regulation of cell proliferation regulation of Notch signaling pathway negative regulation of gene expression positive regulation of T cell chemotaxis protein processing extracellular matrix disassembly positive regulation of cell growth positive regulation of cell migration positive regulation of tumor necrosis factor production adherens junction organization response to tumor necrosis factor epidermal growth factor receptor ligand maturation monocyte activation amyloid precursor protein catabolic process pore complex assembly constitutive protein ectodomain proteolysis cochlea development regulation of neurotransmitter receptor localization to postsynaptic specialization membrane postsynapse organization regulation of postsynapse organization protein catabolic process at postsynapse signaling receptor ligand precursor processing regulation of vasculature development positive regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway protein phosphorylation nucleocytoplasmic transport Notch receptor processing PMA-inducible membrane protein ectodomain proteolysis regulation of osteoclast differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-6b469b8bb7-lcddp:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: a334af76dff23450325448aedefe62379591458a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.1-2026.04.16-1.0