  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • GSG1L Antibodies
          Alomone Labs, LTD
          GSG1L Polyclonal Antibody
          View all (4) GSG1L antibodies
          Tech Support
          Cite GSG1L Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          GSG1L Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          GSG1L Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          GSG1L Antibody (AGC-048-50UL) in IHC (F)
          Expression of GSG1L in rat hippocampus - Immunohistochemical staining of perfusion-fixed frozen rat brain sections with Anti-GSG1L Antibody (#AGC-048), (1:200), followed by goat Anti-rabbit-AlexaFluor-488. GSG1L immunoreactivity (green) appears in the outer molecular layer (OML) and in the granule layer (GL) of the hippocampal dentate gyrus. Cell nuclei are stained with DAPI (blue). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          GSG1L Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          GSG1L Antibody in Western Blot (WB)
          GSG1L Antibody in Western Blot (WB)
          GSG1L Polyclonal Antibody
          Product Details
          AGC-048-50UL
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:200
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          1:200
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          CRHERYPTRHQPH, corresponding to amino acid residues 283-295 of rat GSG1L, Intracellular, C-terminus
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.8 mg/mL
          Amount
          40 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 1% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Reconstitution: 25 µL, 50 µL or 0.2 mL double distilled water (DDW), depending on the sample size. The antibody ships as a lyophilized powder at room temperature. Upon arrival, it should be stored at -20C. The reconstituted solution can be stored at 4C for up to 1 week. For longer periods, small aliquots should be stored at -20C. Avoid multiple freezing and thawing. Centrifuge all antibody preparations before use (10000 x g 5 min).
          Target Information
          As a component of the inner core of AMPAR complex, modifies AMPA receptor (AMPAR) gating.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Germ cell-specific gene 1-like protein; GSG1-like; GSG1-like protein; KTSR5831; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AI852434; C230098I05Rik; g1l; G630023A01Rik; Gm637; GSG1L; PRO19651; RGD1562278; UNQ5831/PRO19651
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q6UXU4, (Mouse) D3Z7H4, (Rat) D3ZK93
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 146395, (Mouse) 269994, (Rat) 499263
          View more View less
          Function(s)
          protein binding molecular_function cytoskeletal protein
          Process(es)
          regulation of cell communication transmission of nerve impulse regulation of signaling regulation of short-term neuronal synaptic plasticity synapse organization regulation of transport regulation of postsynaptic neurotransmitter receptor internalization regulation of alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate selective glutamate receptor activity
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline