  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • GLRB Antibodies
          Alomone Labs, LTD
          Glycine Receptor beta Polyclonal Antibody
          View all (8) GLRB antibodies
          Tech Support
          Cite Glycine Receptor beta Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Glycine Receptor beta Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Glycine Receptor beta Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Glycine Receptor beta Antibody (AGR-014-25UL) in WB
          Western blot analysis of mouse (lanes 1 and 3) and rat (lanes 2 and 4)brainlysates: - 1,2. Anti-Glycine Receptor beta Antibody (#AGR-014), (1:200).3,4. Anti-Glycine Receptor beta Antibody , preincubated with Glycine Receptor beta Blocking Peptide (#BLP-GR014). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Glycine Receptor beta Antibody in Western Blot (WB)
          Glycine Receptor beta Polyclonal Antibody
          Product Details
          AGR-014-25UL
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:200
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          HISTLQVGETRC, corresponding to amino acid residues 394-405 of rat GlyR beta, 2ndintracellular loop
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.8 mg/mL
          Amount
          20 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 1% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Reconstitution: 25 µL, 50 µL or 0.2 mL double distilled water (DDW), depending on the sample size. The antibody ships as a lyophilized powder at room temperature. Upon arrival, it should be stored at -20C. The reconstituted solution can be stored at 4C for up to 1 week. For longer periods, small aliquots should be stored at -20C. Avoid multiple freezing and thawing. Centrifuge all antibody preparations before use (10000 x g 5 min).
          Target Information
          In the central nervous system (CNS), glycine-mediated inhibitory neurotransmission is essential to voluntary motor control and reflex responses. Glycine binds to glycine receptors (GlyR) in the postsynaptic neuronal membranes. GlyR, gamma-aminobutryic acid, serotonin and acetylcholine comprise an evolutionally conserved superfamily of ligand-gated ion channels. The pentameric subunit structure of GlyR consists of two types of glycosylated membrane proteins, alpha1 through alpha4 and beta, and an associated peripheral membrane protein, which combine to form a chloride-selective ion channel. In humans, the composition of the pentamer changes from alpha2 subunits in the fetal CNS to alpha1 and beta subunits in the adult CNS. Fast potentiation of GlyR by intracellular Ca2+ in the brainstem and midbrain indicate an important role for Ca2+ in modulation of glycinergic synapses.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: glycine receptor; Glycine receptor 58 kDa subunit; Glycine receptor subunit beta; glycine receptor, beta subunit; GlyR beta; inhibitory glycine receptor; ligand gated ion channel subunit; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AI853901; GLRB; Glyrb; HKPX2; spa; spastic
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P48167, (Mouse) P48168, (Rat) P20781
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2743, (Mouse) 14658, (Rat) 25456
          View more View less
          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity ion channel activity extracellular ligand-gated ion channel activity excitatory extracellular ligand-gated ion channel activity chloride channel activity protein binding glycine binding extracellular-glycine-gated ion channel activity extracellular-glycine-gated chloride channel activity macromolecular complex binding transmitter-gated ion channel activity involved in regulation of postsynaptic membrane potential drug binding ligand-gated ion channel
          Process(es)
          startle response ion transport chloride transport neuropeptide signaling pathway chemical synaptic transmission acrosome reaction nervous system development visual perception adult walking behavior ion transmembrane transport regulation of membrane potential neuromuscular process synaptic transmission, glycinergic righting reflex regulation of postsynaptic membrane potential excitatory postsynaptic potential gamma-aminobutyric acid receptor clustering chloride transmembrane transport transport protein heterooligomerization neurotransmitter-gated ion channel clustering
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline