Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • AMFR Antibodies

          Proteintech

          AMFR Polyclonal Antibody

          28 References
          View all (9) AMFR antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite AMFR Polyclonal Antibody

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (16)
          AMFR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          AMFR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 16

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          AMFR Antibody (16675-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of HepG2 cells, using AMFR antibody 16675-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IGG (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          AMFR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          AMFR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          AMFR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          AMFR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          AMFR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          AMFR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          AMFR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          AMFR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          AMFR Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          AMFR Antibody in Western Blot (WB)
          AMFR Antibody in Western Blot (WB)
          AMFR Antibody in Western Blot (WB)
          AMFR Antibody in Western Blot (WB)
          AMFR Antibody in Western Blot (WB)
          AMFR Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          AMFR Antibody in Immunoprecipitation (IP)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          AMFR Polyclonal Antibody

          Product Details

          16675-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 21 publications 21 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:10-1:100
          View 4 publications 4 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          AMFR Fusion Protein Ag10178 (301-643 aa encoded by BC069197)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.24 mg/mL

          Amount

          36 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: LFHEVQRRI RRHKNYLRVV GNMEARFAVA TPEELAVNND DCAICWDSMQ AARKLPCGHL FHNSCLRSWL EQDTSCPTCR MSLNIADNNR VREEHQGENL DENLVPVAAA EGRPRLNQHN HFFHFDGSRI ASWLPSFSVE VMHTTNILGI TQASNSQLNA MAHQIQEMFP QVPYHLVLQD LQLTRSVEIT TDNILEGRIQ VPFPTQRSDS IRPALNSPVE RPSSDQEEGE TSAQTERVPL DLSPRLEETL DFGEVEVEPS EVEDFEARGS RFSKSADERQ RMLVQRKDEL LQQARKRFLN KSSEDDAASE SFLPSEGASS DPVTLRRRML AAAAERRLQK QQTS (301-643 aa encoded by B C069197)

          Target Information

          Autocrine motility factor is a tumor motility-stimulating protein secreted by tumor cells. The protein encoded by this gene is a glycosylated transmembrane protein and a receptor for autocrine motility factor. The receptor, which shows some sequence similarity to tumor protein p53, is localized to the leading and trailing edges of carcinoma cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: AMF receptor; autocrine motility factor receptor, E3 ubiquitin protein ligase; RING finger protein 45; RING-type E3 ubiquitin transferase AMFR; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: GP78; RNF45; SPG89

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q9UKV5, (Mouse) Q9R049

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 267, (Mouse) 23802, (Rat) 361367

          View more View less

          Function(s)
          ubiquitin-protein transferase activity protein binding protein binding, bridging ubiquitin-ubiquitin ligase activity signaling receptor activity identical protein binding ubiquitin binding chaperone binding ubiquitin protein ligase activity BAT3 complex binding ubiquitin-specific protease binding
          Process(es)
          protein polyubiquitination ubiquitin-dependent protein catabolic process I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling learning or memory protein ubiquitination endoplasmic reticulum unfolded protein response ERAD pathway NIK/NF-kappaB signaling protein K27-linked ubiquitination protein autoubiquitination protein K48-linked ubiquitination negative regulation of canonical Wnt signaling pathway regulation of SREBP signaling pathway signal transduction proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process protein unfolding endoplasmic reticulum mannose trimming
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-v2vhp:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0