  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TSPAN7 Antibodies
          Alomone Labs, LTD
          Tetraspanin 7 (extracellular) Polyclonal Antibody
          View all (11) TSPAN7 antibodies
          Tech Support
          Cite Tetraspanin 7 (extracellular) Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (5)
          Tetraspanin 7 (extracellular) Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          Tetraspanin 7 (extracellular) Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 5
          Tetraspanin 7 (extracellular) Antibody (ANR-187-50UL) in IHC (F)
          Expression of Tetraspanin 7 in the mouse hippocampus. Immunohistochemical staining of perfusion-fixed frozen mouse brain sections with Anti-Tetraspanin 7 (extracellular) Antibody (#ANR-187), (1:300), followed by goat Anti-rabbit-AlexaFluor-488. A. Staining in the mouse hippocampal CA1 region shows Tetraspanin 7 immunoreactivity (green) in neuronal profiles in the pyramidal (P) and stratum radiatum (SR, hori... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Tetraspanin 7 (extracellular) Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Tetraspanin 7 (extracellular) Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Tetraspanin 7 (extracellular) Antibody in Western Blot (WB)
          Tetraspanin 7 (extracellular) Antibody in Western Blot (WB)
          Tetraspanin 7 (extracellular) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Tetraspanin 7 (extracellular) Polyclonal Antibody
          Product Details
          ANR-187-50UL
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:400
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          1:300
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          2.5 µg
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          (C)RTYTDAMQTYNGNDER, corresponding to amino acid residues 122-137 of human Tetraspanin 7, Extracellular, 2ndloop
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.8 mg/mL
          Amount
          40 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 1% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Reconstitution: 25 µL, 50 µL or 0.2 mL double distilled water (DDW), depending on the sample size. The antibody ships as a lyophilized powder at room temperature. Upon arrival, it should be stored at -20C. The reconstituted solution can be stored at 4C for up to 1 week. For longer periods, small aliquots should be stored at -20C. Avoid multiple freezing and thawing. Centrifuge all antibody preparations before use (10000 x g 5 min).
          Target Information
          TSPAN7 is a member of the transmembrane 4 superfamily, also known as the tetraspanin family. Most of these members are cell-surface proteins that are characterized by the presence of four hydrophobic domains. The proteins mediate signal transduction events that play a role in the regulation of cell development, activation, growth and motility. This encoded protein is a cell surface glycoprotein and may have a role in the control of neurite outgrowth. It is known to complex with integrins. This gene is associated with X-linked mental retardation and neuropsychiatric diseases such as Huntington's chorea, fragile X syndrome and myotonic dystrophy.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD231; CD231 antigen; Cell surface glycoprotein A15; Membrane component chromosome X surface marker 1; membrane component, X chromosome, surface marker 1; neuroprotective protein 5; PE31; T-cell acute lymphoblastic leukemia associated antigen 1; T-cell acute lymphoblastic leukemia-associated antigen 1; TALLA homolog; TALLA-1; tetraspanin protein; Tetraspanin-7; transmembrane 4 superfamily 2b; Transmembrane 4 superfamily member 2; Transmembrane 4, superfamily member 2 (cell surface glycoprotein A15); transmembrane protein A15; Tspan-7; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 1200014P11Rik; A15; AI323365; CCG-B7; CD231; DXS1692E; MRX58; MXS1; PE31; R74651; TALLA; TALLA-1; TM4SF2; TM4SF2b; TSPAN7; XLID58
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P41732, (Mouse) Q62283
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 7102, (Rat) 363447, (Mouse) 21912
          View more View less
          Function(s)
          protein binding
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline