  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • KV3.1b (KCNC1) Antibodies
          Alomone Labs, LTD
          KV3.1b (KCNC1) Polyclonal Antibody
          View all (6) KV3.1b (KCNC1) antibodies
          Tech Support
          Cite KV3.1b (KCNC1) Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          KV3.1b (KCNC1) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          KV3.1b (KCNC1) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          KV3.1b (KCNC1) Antibody (APC-014-50UL) in WB
          Western blot analysisof rat brain membranes: - 1. Anti-KV3.1b (KCNC1) Antibody (#APC-014), (1:200). 2. Anti-KV3.1b (KCNC1) Antibody , preincubated with Kv3.1b/KCNC1 Blocking Peptide (#BLP-PC014). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          KV3.1b (KCNC1) Antibody in Western Blot (WB)
          KV3.1b (KCNC1) Polyclonal Antibody
          Product Details
          APC-014-50UL
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:200
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          CKESPVIAKYMPTEAVRVT, corresponding to amino acid residues 567-585 of rat KV3.1b, Intracellular, C-terminus
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.8 mg/mL
          Amount
          40 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 1% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Reconstitution: 25 µL, 50 µL or 0.2 mL double distilled water (DDW), depending on the sample size. The antibody ships as a lyophilized powder at room temperature. Upon arrival, it should be stored at -20C. The reconstituted solution can be stored at 4C for up to 1 week. For longer periods, small aliquots should be stored at -20C. Avoid multiple freezing and thawing. Centrifuge all antibody preparations before use (10000 x g 5 min).
          Target Information
          Voltage-gated K+ channels are important determinants of neuronal membrane excitability. Moreover, differences in K+ channel expression patterns and densities contribute to the variations in action potential waveforms and repetitive firing patterns evident in different neuronal cell types (Maletic-Savatic et al., 1995; Pongs, 1999; Blaine and Ribera, 1998; Burger and Ribera, 1996). The Kv3.1 potassium channel is expressed at high levels in neurons that characteristically fire rapid trains of action potentials (Gan et al., 1999). Particularly high levels of this channel are found in neurons of the auditory brainstem. These neurons appear to participate in neural circuits that determine the intensity and timing of auditory stimuli and use this information to determine the location of sounds in space (von Hehn et al., 2004).
          Bioinformatics
          Protein Aliases: NGK2; Potassium channel gene 1 (alternative splicing product described in Luneau et al 1991); potassium channel, voltage gated Shaw related subfamily C, member 1; potassium voltage gated channel, Shaw-related subfamily, member 1; Potassium voltage-gated channel subfamily C member 1; RAW2; Voltage-gated potassium channel KCNC1; voltage-gated potassium channel protein KV3.1; Voltage-gated potassium channel subunit Kv3.1; Voltage-gated potassium channel subunit Kv4
          View more View less
          Gene Aliases: C230009H10Rik; EPM7; KCNC1; Kcr2-1; KShIIIB; KV3.1; KV4; NGK2; NGK2-KV4; Shaw
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P48547, (Mouse) P15388, (Rat) P25122
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3746, (Mouse) 16502, (Rat) 25327
          View more View less
          Function(s)
          ion channel activity voltage-gated potassium channel activity delayed rectifier potassium channel activity potassium channel activity protein binding kinesin binding gated channel activity ion channel binding voltage-gated monoatomic ion channel activity involved in regulation of presynaptic membrane potential voltage-gated ion channel activity voltage-gated ion channel
          Process(es)
          action potential ion transport potassium ion transport response to toxic substance response to light intensity response to auditory stimulus response to amine cerebellum development optic nerve development globus pallidus development corpus callosum development ion transmembrane transport regulation of ion transmembrane transport positive regulation of ion transmembrane transport response to potassium ion protein homooligomerization protein tetramerization transmembrane transport cellular response to xenobiotic stimulus response to fibroblast growth factor potassium ion transmembrane transport regulation of presynaptic membrane potential regulation of potassium ion transmembrane transport positive regulation of potassium ion transmembrane transport response to nerve growth factor transport brain development cellular response to drug
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline