  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • KV4.3 (KCND3) Antibodies
          Alomone Labs, LTD
          KV4.3 Polyclonal Antibody
          View all (13) KV4.3 (KCND3) antibodies
          Tech Support
          Cite KV4.3 Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          KV4.3 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          KV4.3 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          KV4.3 Antibody (APC-017-50UL) in IHC (F)
          Expression of KV4.3 in rat hippocampal CA1 region - Immunohistochemical staining of perfusion-fixed frozen rat brain sections using Anti-KV4.3 Antibody (#APC-017), (1:400), followed by donkey Anti-rabbit-Cy3 Antibody (red). Staining appears in neurons of the CA1 hippocampal region (arrow). Nuclei are stained with DAPI (blue). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          KV4.3 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          KV4.3 Antibody in Western Blot (WB)
          KV4.3 Polyclonal Antibody
          Product Details
          APC-017-50UL
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:200
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          1:400
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          (C)NEALELTGTPEEEHMGK, corresponding to amino acid residues 451-468 of human KV4.3, Intracellular, C-terminus
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.8 mg/mL
          Amount
          40 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 1% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Reconstitution: 25 µL, 50 µL or 0.2 mL double distilled water (DDW), depending on the sample size. The antibody ships as a lyophilized powder at room temperature. Upon arrival, it should be stored at -20C. The reconstituted solution can be stored at 4C for up to 1 week. For longer periods, small aliquots should be stored at -20C. Avoid multiple freezing and thawing. Centrifuge all antibody preparations before use (10000 x g 5 min).
          Target Information
          Voltage-gated potassium (Kv) channels represent the most complex class of voltage-gated ion channels from both functional and structural standpoints. Their diverse functions include regulating neurotransmitter release, heart rate, insulin secretion, neuronal excitability, epithelial electrolyte transport, smooth muscle contraction, and cell volume. Four sequence-related potassium channel genes - shaker, shaw, shab, and shal - have been identified in Drosophila, and each has been shown to have human homolog(s). This gene encodes a member of the potassium channel, voltage-gated, shal-related subfamily, members of which form voltage-activated A-type potassium ion channels and are prominent in the repolarization phase of the action potential. This member includes two isoforms with different sizes, which are encoded by alternatively spliced transcript variants of this gene.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: A-type voltage-gated potassium channel KCND3; long splice variant; potassium channel Kv4.3L; potassium channel Kv4.3M; potassium channel, voltage gated Shal related subfamily D, member 3; potassium ionic channel Kv4.3; potassium voltage gated channel, Shal-related family, member 3; potassium voltage-gated channel long; Potassium voltage-gated channel subfamily D member 3; potassium voltage-gated channel, Shal-related subfamily, member 3; sha1-related potassium channel Kv4.3; shal-related family member 3; similar to cardiac ITO1; voltage-gated K+ channel; Voltage-gated potassium channel subunit Kv4.3
          View more View less
          Gene Aliases: AW045978; BRGDA9; KCND3; KCND3L; KCND3S; Kncd3; KSHIVB; KV4.3; SCA19; SCA22
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9UK17, (Mouse) Q9Z0V1, (Rat) Q62897
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3752, (Mouse) 56543, (Rat) 65195
          View more View less
          Function(s)
          ion channel activity voltage-gated potassium channel activity A-type (transient outward) potassium channel activity potassium channel activity protein binding metal ion binding voltage-gated potassium channel activity involved in cardiac muscle cell action potential repolarization voltage-gated potassium channel activity involved in ventricular cardiac muscle cell action potential repolarization voltage-gated ion channel activity ion channel binding delayed rectifier potassium channel activity voltage-gated ion channel
          Process(es)
          action potential ion transport potassium ion transport muscle contraction chemical synaptic transmission regulation of heart contraction ion transmembrane transport protein homooligomerization protein tetramerization transmembrane transport potassium ion transmembrane transport membrane repolarization membrane repolarization during cardiac muscle cell action potential regulation of heart rate by cardiac conduction potassium ion export across plasma membrane membrane repolarization during ventricular cardiac muscle cell action potential ventricular cardiac muscle cell membrane repolarization transport regulation of ion transmembrane transport potassium ion export cellular response to BMP stimulus
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline