  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • KCNK2 Antibodies
          Alomone Labs, LTD
          KCNK2 (TREK-1) Polyclonal Antibody
          View all (7) KCNK2 antibodies
          Tech Support
          Cite KCNK2 (TREK-1) Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          KCNK2 (TREK-1) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          KCNK2 (TREK-1) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          KCNK2 (TREK-1) Antibody (APC-047-25UL) in WB
          Western blot analysisof rat brain membranes: - 1. Anti-KCNK2 (TREK-1) Antibody (#APC-047), (1:200). 2. Anti-KCNK2 (TREK-1) Antibody , preincubated with KCNK2/TREK-1 Blocking Peptide (#BLP-PC047). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          KCNK2 (TREK-1) Antibody in Western Blot (WB)
          KCNK2 (TREK-1) Polyclonal Antibody
          Product Details
          APC-047-25UL
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:200
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          DPKSAAQNSKPRLSFSTK(C), corresponding to residues 8-25 of human KCNK2, Intracellular, N-terminus
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.8 mg/mL
          Amount
          20 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 1% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Reconstitution: 25 µL, 50 µL or 0.2 mL double distilled water (DDW), depending on the sample size. The antibody ships as a lyophilized powder at room temperature. Upon arrival, it should be stored at -20C. The reconstituted solution can be stored at 4C for up to 1 week. For longer periods, small aliquots should be stored at -20C. Avoid multiple freezing and thawing. Centrifuge all antibody preparations before use (10000 x g 5 min).
          Target Information
          TREK-1 is a two-pore-domain background potassium channel expressed throughout the central nervous system. It is opened by polyunsaturated fatty acids and lysophospholipids. As well, it is regulated by various neurotransmitters. It has been shown that alterations in the functioning, regulation, or both of the TREK-1 channel may alter mood. TREK-1 is also activated by volatile anesthetics and has been suggested to be an important target in the action of these drugs. Therefore, this particular K+ channel emerges as a potential innovative target for developing new therapeutic agents for anesthesiology and neurology, such as antidepressants.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: arachidonic acid sensitive tandem pore domain potassium channel; hTREK-1c; hTREK-1e; ion transport membrane protein; K2P2.1; K2P2.1 potassium channel; kcnk2 {ECO:0000312|EMBL:AAU06141.1, ECO:0000312|Ensembl:ENSRNOP00000003684, ECO:0000312|RGD:621448}; Outward rectifying potassium channel protein TREK-1; outward rectifying potassium channel protein TREK-1 {ECO:0000250|UniProtKB:O95069}; Potassium channel subfamily K member 2; potassium channel subfamily K member 2 {ECO:0000250|UniProtKB:O95069}; potassium channel, subfamily K, member 2; potassium channel, two pore domain subfamily K, member 2; potassium inwardly-rectifying channel, subfamily K, member 2; Stretch-activated potassium channel TREK-1; stretch-activated potassium channel TREK-1 {ECO:0000303|PubMed:16248991}; tandem-pore-domain potassium channel TREK-1; trek 1; TREK-1 K(+) channel subunit; TREK-1 K(+) channel subunit {ECO:0000250|UniProtKB:O95069}; TWIK-related potassium channel 1; two pore domain K+ channel subunit; Two pore domain potassium channel TREK-1; two pore domain potassium channel TREK-1 {ECO:0000303|PubMed:24196565}; Two pore domain potassium channel TREK1; Two pore potassium channel TPKC1; two pore potassium channel TPKC1 {ECO:0000250|UniProtKB:O95069}; two-pore potassium channel 1; two-pore-domain potassium channel subunit; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: A430027H14Rik; AI848635; hTREK-1c; hTREK-1e; K2p2.1; KCNK2; rTREK1d; TPKC1; TREK; TREK-1; TREK1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O95069, (Rat) Q920B6, (Mouse) P97438
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3776, (Rat) 170899, (Mouse) 16526
          View more View less
          Function(s)
          voltage-gated potassium channel activity potassium channel activity outward rectifier potassium channel activity potassium channel inhibitor activity ligand-gated channel activity potassium ion leak channel activity identical protein binding metal ion binding protein heterodimerization activity mechanically-gated potassium channel activity protein binding voltage-gated ion channel activity ion channel transporter
          Process(es)
          cardiac ventricle development ion transport potassium ion transport G-protein coupled receptor signaling pathway memory response to mechanical stimulus glutamate secretion neuronal action potential regulation of synaptic transmission, GABAergic ion transmembrane transport regulation of membrane potential response to axon injury detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of touch negative regulation of cardiac muscle cell proliferation cellular response to hypoxia potassium ion transmembrane transport cochlea development chemical synaptic transmission, postsynaptic positive regulation of cellular response to hypoxia chloride transmembrane transport cellular response to arachidonate negative regulation of DNA biosynthetic process transport positive regulation of cell death stabilization of membrane potential regulation of ion transmembrane transport
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline