  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • KCNH1 Antibodies
          Alomone Labs, LTD
          KCNH1 (EAG-1) Polyclonal Antibody
          View all (9) KCNH1 antibodies
          Tech Support
          Cite KCNH1 (EAG-1) Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          KCNH1 (EAG-1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          KCNH1 (EAG-1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          KCNH1 (EAG-1) Antibody (APC-104-50UL) in ICC/IF
          Expression of EAG1in human MDA-468 mammary gland adenocarcinoma cells. Immunocytochemical staining of human MDA-468 mammary gland adenocarcinoma cells. A. Cells were stained with Anti-KCNH1 (EAG-1) Antibody (#APC-104), (1:200) followed by goat Anti-rabbit-AlexaFluor-555 secondary Antibody (red). B.Nuclei were visualized with the cell-permeable dye Hoechst 33342 (blue). C.Merged image of panels A and B. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          KCNH1 (EAG-1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          KCNH1 (EAG-1) Antibody in Western Blot (WB)
          KCNH1 (EAG-1) Polyclonal Antibody
          Product Details
          APC-104-50UL
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:200
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:200
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          GDPAKRKGWARFKDAC, corresponding to amino acid residues 802-817 of rat KCNH1, Intracellular, C-terminus
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.6 mg/mL
          Amount
          30 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 1% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Reconstitution: 25 µL, 50 µL or 0.2 mL double distilled water (DDW), depending on the sample size. The antibody ships as a lyophilized powder at room temperature. Upon arrival, it should be stored at -20C. The reconstituted solution can be stored at 4C for up to 1 week. For longer periods, small aliquots should be stored at -20C. Avoid multiple freezing and thawing. Centrifuge all antibody preparations before use (10000 x g 5 min).
          Target Information
          Voltage-gated potassium (Kv) channels represent the most complex class of voltage-gated ion channels from both functional and structural standpoints. Their diverse functions include regulating neurotransmitter release, heart rate, insulin secretion, neuronal excitability, epithelial electrolyte transport, smooth muscle contraction, and cell volume. KCNH1 encodes a member of the potassium channel, voltage-gated, subfamily H. This member is a pore-forming (alpha) subunit of a voltage-gated non-inactivating delayed rectifier potassium channel. KCNH1 is activated at the onset of myoblast differentiation. KCNH1 is highly expressed in brain and in myoblasts. Overexpression of KCNH1 may confer a growth advantage to cancer cells and favor tumor cell proliferation. Alternative splicing of KCNH1 results in two transcript variants encoding distinct isoforms.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: EAG channel 1; EAG1; ether a go-go; ether-a-go-go 1; Ether-a-go-go potassium channel 1; ether-a-go-go, Drosophila, homolog of; Kv10.1 E65; Kv10.1 E70; potassium channel, voltage gated eag related subfamily H, member 1; Potassium voltage-gated channel subfamily H member 1; potassium voltage-gated channel, subfamily H (eag-related), member 1; r-eag; unnamed protein product; Voltage-gated delayed rectifier potassium channel KCNH1; Voltage-gated potassium channel subunit Kv10.1
          View more View less
          Gene Aliases: EAG; EAG1; h-eag; hEAG; hEAG1; K(V)10.1; KCNH1; Kv10.1; M-eag; TMBTS; ZLS1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O95259, (Rat) Q63472, (Mouse) Q60603
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3756, (Rat) 65198, (Mouse) 16510
          View more View less
          Function(s)
          ion channel activity voltage-gated potassium channel activity delayed rectifier potassium channel activity potassium channel activity protein binding calmodulin binding lipid binding cyclic nucleotide binding phosphatidylinositol bisphosphate binding phosphorelay sensor kinase activity protein kinase binding ion channel binding protein heterodimerization activity 14-3-3 protein binding signal transducer activity voltage-gated ion channel activity ion channel
          Process(es)
          ion transport potassium ion transport myoblast fusion ion transmembrane transport regulation of cell proliferation regulation of membrane potential transmembrane transport cellular response to calcium ion potassium ion transmembrane transport phosphorelay signal transduction system startle response signal transduction by protein phosphorylation regulation of ion transmembrane transport transport signal transduction
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-5wn4c:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline