  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • P2Y6 Antibodies
          Alomone Labs, LTD
          P2Y6 Receptor Polyclonal Antibody
          View all (16) P2Y6 antibodies
          Tech Support
          Cite P2Y6 Receptor Polyclonal Antibody
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          P2Y6 Receptor Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          P2Y6 Receptor Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          P2Y6 Receptor Antibody (APR-011-50UL) in IHC (F)
          Expression ofP2Y6inrat cortex. Immunohistochemical staining of perfusion-fixed frozen rat brain sections with Anti-P2Y6 Receptor Antibody &(8)239; (#APR-011), (1:600), followed by donkey Anti-rabbit-biotin and Streptavidin-Cy3. A. P2Y6 immunoreactivity (red) appears in cortical neurons (horizontal arrows) and astrocytes (vertical arrows). B. Pre-incubation of the Antibody with P2Y6 Receptor Blocking Peptide... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          P2Y6 Receptor Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          P2Y6 Receptor Antibody in Western Blot (WB)
          P2Y6 Receptor Polyclonal Antibody
          Product Details
          APR-011-50UL
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:200
          -
          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          1:600
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Class
          Polyclonal
          Type
          Antibody
          Immunogen
          CQPHDLLQKLTAKWQRQRV, corresponding to amino acid residues 311-328 of rat P2Y6 receptor, Intracellular, C-terminus
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          Form
          Lyophilized
          Concentration
          0.75 mg/mL
          Amount
          37.5 µg
          Purification
          Antigen affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.4, with 1% BSA
          Contains
          0.05% sodium azide
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          Product Specific Information
          Reconstitution: 25 µL, 50 µL or 0.2 mL double distilled water (DDW), depending on the sample size. The antibody ships as a lyophilized powder at room temperature. Upon arrival, it should be stored at -20C. The reconstituted solution can be stored at 4C for up to 1 week. For longer periods, small aliquots should be stored at -20C. Avoid multiple freezing and thawing. Centrifuge all antibody preparations before use (10000 x g 5 min).
          Target Information
          P2Y6 belongs to the family of G protein coupled receptors. This family has several receptor subtypes with different pharmacological selectivity, which overlaps in some cases, for various adenosine and uridine nucleotides. This receptor is responsive to UDP, partially responsive to UTP and ADP, and not responsive to ATP. P2Y6 expression has been documented in various blood cells, bone marrow, brain, colon, heart, kidney, ovary, placenta, spleen and thymus. ESTs have been isolated from cervix, embryo, eye, kidney, liver/spleen, placenta, and vessel libraries.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: G-coupled nucleotide receptor; G-protein coupled receptor; long splice variant; MGC15335; P2 purinoceptor; P2Y ATP receptor 6; P2Y purinoceptor 6; p2y3 and chick; p2y3 receptor; P2Y6; P2Y6 receptor; Purinoceptor p2y6; pyrimidinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 6; short splice variant; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 2010204J23Rik; P2RY6; P2Y6; PP2891
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q15077, (Rat) Q63371, (Mouse) Q9ERK9
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5031, (Rat) 117264, (Mouse) 233571
          View more View less
          Function(s)
          ADP receptor activity G-protein coupled receptor activity protein binding G-protein coupled purinergic nucleotide receptor activity UDP-activated nucleotide receptor activity UTP-activated nucleotide receptor activity signal transducer activity pyrimidine nucleotide binding G-protein coupled receptor
          Process(es)
          phagocytosis signal transduction G-protein coupled receptor signaling pathway phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway transepithelial chloride transport positive regulation of inositol trisphosphate biosynthetic process G-protein coupled purinergic nucleotide receptor signaling pathway positive regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to prostaglandin E stimulus cellular response to purine-containing compound cellular response to oxygen-containing compound positive regulation of vascular smooth muscle cell proliferation cellular response to pyrimidine ribonucleotide positive regulation of smooth muscle cell migration cellular response to organic cyclic compound
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline